Przejdź do
EHU220981
MISSION® esiRNA
targeting human TUBB8
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ACTGGGCCAAGGGACACTACACCGAAGGCGCGGAGCTGATGGAGTCAGTGATGGACGTTGTCAGAAAGGAGGCTGAGAGCTGTGACTGCCTGCAGGGTTTCCAGCTGACCCACTCCCTGGGTGGGGGGACTGGGTCTGGGATGGGTACCCTTCTGCTCAGTAAGATCCGGGAGGAGTACCCAGACAGGATCATAAACACATTCAGCATCCTGCCCTCGCCCAAGGTGTCGGACACCGTGGTGGAGCCCTACAACGCCACCCTCTCAGTCCACCAGCTCATAGAAAACGCAGATGAGACCTTTTGCATAGATAACGAAGCTCTGTATGACATATGTTCCAAGACCCTAAAACTGCCCACACCCACCTATGGTGACCTGAACCACCTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU094311EHU080061EHU156991
Ensembl | human accession no.
ENSG00000173876
Ensembl | human accession no.
ENSG00000173805
Ensembl | human accession no.
ENSG00000175065
Ensembl | human accession no.
ENSG00000183876
esiRNA cDNA target sequence
ACTGGGCCAAGGGACACTACACCGAAGGCGCGGAGCTGATGGAGTCAGTGATGGACGTTGTCAGAAAGGAGGCTGAGAGCTGTGACTGCCTGCAGGGTTTCCAGCTGACCCACTCCCTGGGTGGGGGGACTGGGTCTGGGATGGGTACCCTTCTGCTCAGTAAGATCCGGGAGGAGTACCCAGACAGGATCATAAACACATTCAGCATCCTGCCCTCGCCCAAGGTGTCGGACACCGTGGTGGAGCCCTACAACGCCACCCTCTCAGTCCACCAGCTCATAGAAAACGCAGATGAGACCTTTTGCATAGATAACGAAGCTCTGTATGACATATGTTCCAAGACCCTAAAACTGCCCACACCCACCTATGGTGACCTGAACCACCTG
esiRNA cDNA target sequence
TGGGAGAGCGTTACCTATGGGATGGTCCTGCAGAGAGAGAGGGACCTGAACACTGCAGCTCGCATCGGCCAGTCCCTGGTGAAACAGAACAGTGTTTTGATGGAGGAGAACAGCAAGCTGGAAGCCCTGCTGGGCTCAGCCAAGGAGGAGATTTTATACCTCAGACACCAGGTGAACTTGCGGGATGAGCTCCTCCAGCTCTACTCAGATTCTGATGAGGAGGATGAGGATGAAGAAGAGGAGGAGGAAGAAAAGGAGGCAGAAGAGGAACAGGAAGAAGAAGAAGCAGAGGAAGACCTGCAGTGTGCTCATCCCTGTGATGCCCCTAAGCTGATTTCGCAGGAGGCATTGCTGCACCAGCACCACTGCCCACAGCTGGAAGCCTTGCAGGAGAAGCTGAGGCTGCTGGAGGAGGAGAATCAT
esiRNA cDNA target sequence
GATGGCTCTGGAAAAACAGCTACAGGAACCATATGTATTGAGGTTCCTGATATCAATGATTATTGTCCAAACATTTTTCCTGAAAGAAGAACCATCTGCATTGACTCTCCATCAGTCCTTATCTCTGTTAATGAACATTCTTATGGGTCTCCGTTTACTTTCTGTGTTGTTGATGAGCCACCAGGAATAGCTGACATGTGGGATGTCAGATCAACAAATGCTACCTCGGCAATCCTTACGGCTAAGCAGGTTTTATCTCCAGGATTTTATGAAATCCCAATCCTGGTGAAGGACAGCTATAACAGAGCATGTGAATTGGCACAAATGGTGCAGTTATATGCCTGTGATTGCGATGACAACCACATGTGCCTGGACTCTGGTGCCGCGGGCATCTACACAGAGGACATAACTGGTGACACGTATGGGCCTGTCACTGAAGA
esiRNA cDNA target sequence
CACGAGGGTGAGAATGTGGCCTGGGGGCTCAGCGGCCAGTACTCCACTATGCTTTATGCCCAGCGCGCCAGCCATATCCTGGCCAGCCACAGCCCTCAGCGTCCCCTCTTCCTCTATGTGGCCTTCCAGGCAGTACACACACCCCTGCAGTCCCCTCGTGAGTACCTGTACCGCTACCGCACCATGGGCAATGTGGCCCGGCGGAAGTACGCGGCCATGGTGACCTGCATGGATGAGGCTGTGCGCAACATCACCTGGGCCCTCAAGCGCTACGGTTTCTACAACAACAGTGTCATCATCTTCTCCAGTGACAATGGTGGCCAGACTTTCTCGGGGGGCAGCAACTGGCCGCTCCGAGGACGCAAGGGCACTTATTGGGAAGGTGGCGTGCGGGGCCTAGGCTTTGTCCACAGTCCC
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... TUBB8(347688), RP11-631M21.2()
Gene Information
human ... HAP1(9001)
Gene Information
human ... DSG4(147409)
Gene Information
human ... ARSI(340075)
NCBI accession no.
NM_177987
NCBI accession no.
NM_177977
NCBI accession no.
NM_177986
NCBI accession no.
NM_001012301
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU220981-50UG04061828740086
EHU220981-20UG04061828792092