Przejdź do
EHU220091
MISSION® esiRNA
targeting human MTPN (2)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AATATTGCATGGAAGAAAACAGCAGCTCAACTGAAATATTAGAAAAAAAAATCAAACAGATACATACAGATTTAAAATCCAGTACTTGGGAAAAGATATCAATGAATAAAAGGCCTACTTGTTTGCAGCTTCCACACACTGCACCTACCTACTACCTCTCTTCCATGCTTAACTGGGTTTAGAAAGGTGAGCTATGCGTAGAAGAACTACTTGGGATATTCAAGTGCTGTATTTGAACGATAAGCCTATAGATAACAGTCTGAAGCTGCAAGGGAGACTTTGTTAGTACACTACTATAAACAGGTAAACTACCTGTTTGTACTTGATATAGTGCATATGAAATGACTGATTTAATACAAAACTACAGAACATGCAAAATTTTTTCTGAGATGTTAAGTATTACTTCAGTGGAGAACAAAACTTACTTAACCTTTCGCTAATGCATGTAGTACCAGAAAGCAAACATGGTTTTAGCTTCCTTTACTCAAAATATGAACATTAAGTGTTGTG
Ensembl | human accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU217761EHU224121EHU088481
esiRNA cDNA target sequence
AATATTGCATGGAAGAAAACAGCAGCTCAACTGAAATATTAGAAAAAAAAATCAAACAGATACATACAGATTTAAAATCCAGTACTTGGGAAAAGATATCAATGAATAAAAGGCCTACTTGTTTGCAGCTTCCACACACTGCACCTACCTACTACCTCTCTTCCATGCTTAACTGGGTTTAGAAAGGTGAGCTATGCGTAGAAGAACTACTTGGGATATTCAAGTGCTGTATTTGAACGATAAGCCTATAGATAACAGTCTGAAGCTGCAAGGGAGACTTTGTTAGTACACTACTATAAACAGGTAAACTACCTGTTTGTACTTGATATAGTGCATATGAAATGACTGATTTAATACAAAACTACAGAACATGCAAAATTTTTTCTGAGATGTTAAGTATTACTTCAGTGGAGAACAAAACTTACTTAACCTTTCGCTAATGCATGTAGTACCAGAAAGCAAACATGGTTTTAGCTTCCTTTACTCAAAATATGAACATTAAGTGTTGTG
esiRNA cDNA target sequence
TCGGGATTTAAGCACTCGTCTCTCTGGGAGGCCCAGACCCCACTCCATTTATAGGCACATCTCCTTCATTTCCTAGGTCACTGCCCCTTTGTTTACAGCTCCTGCCTCCTCCCTTGACCACAGCCTGGTTTACAAATTCCATCAGCTCCCAGCCCCACCTGCCAAAGTCCCAGGTTTACAAGCCACGCTTACTTGCTGTGTCTGCGTGGAATTCTCTCCTCTGTCCCCTCCAGTCTCCTCATTGGAGTGACCTGAAGGTGTGGCTTCCTCCACTTTTTCTCAGTATTACTTTGCCTTAGTTTTCCCCAAGAGGGAAGGCTGGAACTCTTAACTCTGTACCCCTTGATAGTTATTTAATTCTGTTTCTCCTAGTGGTTCACAATTGAACTGAATTGAGATGGTGTCGGGTGGCTAAGGAGACACCTCACCTCTCCTTCCCCATTGTGCCGCCTTTATCAATTGCCTGTTTTGTTTTGTTTGTTTTTTAACTTTCCATAATAAAATGGAGTTCTCTT
esiRNA cDNA target sequence
TGGAATTGCAAAATGAACCAATTTTACAATGCTTCCAAAATGCAGTTAGTGAAACAGATGAAGACATCAGTCTTCTCCCAGAGAGTGAAGAACAGGAGTGTGAAGAGGATGGTTCAGAGACAGAGACTGGTGGCCAGGAGGACCTAGAAGATTTACAGGAGGAAGAGGAAGTGTCAGATATGGGTGGTGACAATCCTGAAGTGGGCAAGAAAGCTAGAAACTCAAGCAAATTTGAGCTGAGGAAAAGCCCAGTTTTCAGTGATGAGGATTCTGACCTTGACTTTGATATCAGCAAATTGGAACAGCAGAGCAAGGTGCAAAACACAGGACATGGAAAACCAAGAGAAAAGTCCATAATAGACGAGAAATTCTTCCAACTCTCTGAAATGGAGGCTTATTTAGAAAACAGAGAAAAAGAAGAGGAACGAAAAGATGATAATGATGATGAGGTGGAAGATACTGATTTTGAAGATATTGATTCTGATGAAGATAAAAGGGGACTGTTTGGAAG
esiRNA cDNA target sequence
GATGTGCGACAAGGAGTTCATGTGGGCCCTGAAAAACGGAGACTTGGATGAGGTGAAAGACTATGTGGCCAAGGGAGAAGATGTCAACCGGACACTAGAAGGTGGAAGGAAACCTCTTCATTATGCAGCAGATTGTGGGCAGCTTGAAATCCTGGAATTTCTGCTGCTGAAAGGAGCAGATATTAATGCTCCAGATAAACATCATATTACTCCTCTTCTGTCTGCTGTCTATGAGGGTCATGTTTCCTGTGTGAAATTGCTTCTGTCAAAGGGTGCTGATAAGACTGTGAAAGGCCCAGATGGACTGACCGCCTTTGAAGCCACTGACAACCAGGCAATCAAAGCTCTTCTCCAGTGATGGATGGATGGACTGATAACTCCGGAAGAATGACTCTCCTGTGGCCTCACACTGCTGCCTGTCTGTCTGTC
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000236338
Ensembl | human accession no.
ENSG00000236428
Ensembl | human accession no.
ENSG00000236139
Ensembl | human accession no.
ENSG00000105887
Gene Information
human ... MTPN(136319), AC015987.1()
Gene Information
human ... PPP1R18(107987457), BX119957.5()
Gene Information
human ... RP11-44F14.1(643802)
Gene Information
human ... MTPN(136319)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU220091-20UG04061828791729
EHU220091-50UG04061828739691