Przejdź do
EHU134151
MISSION® esiRNA
targeting human ZNF343
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ACAGGCAGCAGAACTCCATCTTGAGATGAAATAACATCTACCTGGACCTCTGGCAGAATTTCAAGGCACACACTGGGCTGACTCTGGCGCCATGATGTTGCCTTATCCTTCAGCACTGGGAGATCAATACTGGGAAGAGATTTTGCTTCCAAAGAATGGGGAAAATGTAGAGACTATGAAGAAATTGACCCAAAATCATAAAGCGAAAGGCTTGCCTTCTAATGATACTGACTGCCCCCAGAAAAAGGAGGGAAAGGCCCAAATAGTGGTACCAGTTACATTCAGGGATGTGACTGTGATCTTCACAGAAGCAGAATGGAAGAGACTGAGTCCAGAGCAGAGGAATCTATACAAAGAAGTGATGCTGGAGAATTACAGGAATCTTCTCTCATTGGCAGAACCAAAGCCAGAAATCTACACTTGTTCCTCCTGCCTTCTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ZNF343(79175)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU134451EHU055411EHU027101
esiRNA cDNA target sequence
ACAGGCAGCAGAACTCCATCTTGAGATGAAATAACATCTACCTGGACCTCTGGCAGAATTTCAAGGCACACACTGGGCTGACTCTGGCGCCATGATGTTGCCTTATCCTTCAGCACTGGGAGATCAATACTGGGAAGAGATTTTGCTTCCAAAGAATGGGGAAAATGTAGAGACTATGAAGAAATTGACCCAAAATCATAAAGCGAAAGGCTTGCCTTCTAATGATACTGACTGCCCCCAGAAAAAGGAGGGAAAGGCCCAAATAGTGGTACCAGTTACATTCAGGGATGTGACTGTGATCTTCACAGAAGCAGAATGGAAGAGACTGAGTCCAGAGCAGAGGAATCTATACAAAGAAGTGATGCTGGAGAATTACAGGAATCTTCTCTCATTGGCAGAACCAAAGCCAGAAATCTACACTTGTTCCTCCTGCCTTCTG
esiRNA cDNA target sequence
CAGTACTCCCACAGCCTCCTGCCACAGCACAGCCCCAAGAAGGACAATGCCGTCTACAAGTGTGTCAAATGTGTCAACAAATACTCCACCCCTGAGGCCCTGGAGCACCACCTGCAGACCGCCACTCACAACTTCCCCTGCCCACACTGCCAGAAGGTGTTTCCTTGTGAACGCTACCTGCGGCGTCATCTGCCCACCCACGGCAGCGGGGGCAGGTTCAAGTGCCAAGTGTGCAAGAAGTTCTTCCGGCGGGAGCATTATCTCAAACTGCATGCTCACATCCACTCGGGTGAGAAGCCCTACAAATGCTCAGTGTGCGAGTCTGCGTTCAACCGCAAGGACAAACTGAAGAGACACATGTTGATCCACGAGCCCTTCAAGAAATACAAATGCCCTTTCTCGACGCACACAGGCTGCAGTAAGGAGTTCAACCGGC
esiRNA cDNA target sequence
GGCTGAGGGATCAGTGATGTTCAGTGATGTGTCCATAGACTTCTCTCAGGAGGAGTGGGACTGCCTGGACCCTGTTCAGAGGGACTTATACAGAGATGTGATGTTGGAGAACTACGGCAATCTGGTTTCAATGGGACTTTACACTCCTAAGCCTCAAGTGATCTCCTTATTGGAACAAGGGAAAGAGCCCTGGATGGTTGGCAGAGAGCTTACAAGAGGCCTGTGTTCAGATCTGGAATCGATGTGTGAAACCAAGTTATTATCTCTAAAGAAGGAAGTTTATGAAATAGAATTATGCCAGAGGGAGATAATGGGACTTACAAAGCATGGCCTTGAGTACTCCAGTTTTGGAGATGTTTTGGAATATAGAAGCCACCTTGCAAAACAACTGGGATATCCAAATGGGCATTTTAGTCAAGAAATATTCACTCCTGAATACATGCCCACA
esiRNA cDNA target sequence
CTCTGGGCTGTCCTTTGTTCAAACCAGAGCTGATCTACCAGTTGGATCACAGACAGGAGCTATGGATGGCTACAAAAGACCTCTCCCAAAGCTCCTATCCAGGTGACAACACAAAACCCAAGACCACAGAGCCTACCTTTTCTCACCTGGCCTTGCCTGAGGAAGTCTTACTCCAGGAACAACTGACACAAGGAGCCTCAAAGAACTCCCAATTAGGGCAATCCAAGGATCAGGATGGGCCATCTGAAATGCAAGAAGTCCACTTGAAAATAGGGATAGGCCCCCAGCGGGGGAAGCTGCTGGAGAAAATGAGTTCTGAACGTGATGGTTTGGGGTCAGATGATGGTGTATGTACAAAGATTACACAGAAACAAGTTTCAACAGAAGGTGATCTCTATGAATGTGATTCACATGGACCAGTTACAGATGCCTTGATTCGCGAAGAGAAAAATTCCTATAAATGTGAGGAATGCGGGAAAGTGTTTA
Gene Information
human ... ZNF343(79175)
Gene Information
human ... ZNF341(84905)
Gene Information
human ... ZNF383(163087)
Gene Information
human ... ZNF543(125919)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000088876
Ensembl | human accession no.
ENSG00000131061
Ensembl | human accession no.
ENSG00000188283
Ensembl | human accession no.
ENSG00000178229
NCBI accession no.
NM_024325
NCBI accession no.
NM_032819
NCBI accession no.
NM_152604
NCBI accession no.
NM_213598
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU134151-20UG04061828685547
EHU134151-50UG04061828460694