Przejdź do
EHU124841
MISSION® esiRNA
targeting human DPH5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGCAGGCACTTTAAGGCAAATGTGCACTGTGGACTTGGGAGAACCATTGCATTCCTTGATCATCACAGGAGGCAGCATACATCCAATGGAGATGGAGATGCTAAGTCTGTTTTCCATACCAGAAAATAGCTCAGAATCTCAAAGCATCAATGGACTTTGAACATAGATATTTACCATTGTCTGATGTAAATTTCAGCCATATATGGATTGATATGGTTTGGATGTATCCCCA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... DPH5(51611)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU114351EHU054951EHU140611
esiRNA cDNA target sequence
AGCAGGCACTTTAAGGCAAATGTGCACTGTGGACTTGGGAGAACCATTGCATTCCTTGATCATCACAGGAGGCAGCATACATCCAATGGAGATGGAGATGCTAAGTCTGTTTTCCATACCAGAAAATAGCTCAGAATCTCAAAGCATCAATGGACTTTGAACATAGATATTTACCATTGTCTGATGTAAATTTCAGCCATATATGGATTGATATGGTTTGGATGTATCCCCA
esiRNA cDNA target sequence
GCAAGACGAGCAAGACACACACAGATACTGAAAGTGAAGCAAGCATCTTGGGAGACAGCGGGGAGTACAAGATGATTCTTGTGGTTCGAAATGACTTAAAGATGGGAAAAGGGAAAGTGGCTGCCCAGTGCTCTCATGCTGCTGTTTCAGCCTACAAGCAGATTCAAAGAAGAAATCCTGAAATGCTCAAACAATGGGAATACTGTGGCCAGCCCAAGGTGGTGGTCAAAGCTCCTGATGAAGAAACCCTGATTGCATTATTGGCCCATGCAAAAATGCTGGGACTGACTGTAAGTTTAATTCAAGATGCTGGACGTACTCAGATTGCACCAGGCTCTCAAACTGTCCTAGGGATTGGGCCAGGACCAGCAGACCTAATTGACAAAGTCACTGGTCACCTAAAACTTTACTAGGTGGACTTTGATATGACAACAACCCCTCCATCACAAG
esiRNA cDNA target sequence
GGCTGTAAGGACCATGGAAATCTATGTTGCCCAGTTCAGTGAAATTAAGGAGAGAATTGCCAAGCGGGGTCGGAAACTCGTGGACTATGACAGTGCCCGACACCACCTGGAGGCAGTGCAGAATGCCAAGAAGAAAGATGAGGCCAAGACTGCCAAGGCAGAGGAAGAGTTCAACAAAGCCCAGACTGTGTTTGAAGATCTGAACCAAGAACTACTAGAGGAGCTGCCTATTCTTTATAATAGTCGTATTGGCTGCTATGTGACCATCTTCCAAAACATTTCCAACTTGAGGGATGTCTTCTACAGGGAAATGAGCAAGCTGAACCACAATCTCTACGAGGTGATGAGCAAACTGGAGAAGCAACATTCCAATAAAGTCTTTGTGGTGAAGGGACTGTCA
esiRNA cDNA target sequence
TGGAAAAGGATCCCACTCTGACCTGTGAAGTACTAATGAATGCTGTTGCTACAGAGTATGCTGCTTATCATCAAATTGATAATCACATTCACCTAATAAACCCAACGGATGAGACACTGTTTCCTGGAATAAATAGCAAAGCCAAAGAACTGCAAACTTGGGAGTGGATATATGGCAAAACTCCAAAGTTTAGTATAAATACTTCCTTTCATGTGTTATATGAACAGTCACACTTGGAAATTAAAGTATTCATAGACATAAAGAATGGAAGAATTGAAATTTGTAATATTGAAGCACCTGATCATTGGTTGCCATTGGAAATACGTGACAAATTAAATTCAAGTCTTATTGGCAGTAAGTTTTGCCCAACTGAAACTACCATGCTAACAAATATATTACTTAGAACATGTCCACAAGACCACAAACTAAACA
Gene Information
human ... DPH5(51611)
Gene Information
human ... PTRH2(51651)
Gene Information
human ... BIN2(51411)
Gene Information
human ... LIPT1(51601)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000117543
Ensembl | human accession no.
ENSG00000141378
Ensembl | human accession no.
ENSG00000110934
Ensembl | human accession no.
ENSG00000144182
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU124841-50UG04061828348657
EHU124841-20UG04061828583850