Przejdź do
EHU115441
MISSION® esiRNA
targeting human GLUL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TTGTGAAGGAATCAGCATGGGAGATCATCTCTGGGTGGCCCGTTTCATCTTGCATCGTGTGTGTGAAGACTTTGGAGTGATAGCAACCTTTGATCCTAAGCCCATTCCTGGGAACTGGAATGGTGCAGGCTGCCATACCAACTTCAGCACCAAGGCCATGCGGGAGGAGAATGGTCTGAAGTACATCGAGGAGGCCATTGAGAAACTAAGCAAGCGGCACCAGTACCACATCCGTGCCTATGATCCCAAGGGAGGCCTGGACAATGCCCGACGTCTAACTGGATTCCATGAAACCTCCAACATCAACGACTTTTCTGCTGGTGTAGCCAATCGTAGCGCCAGCATACGCATTCCCCGGACTGTTGGCCAGGAGAAGAAGGGTTACTTTGAAGATCGTCGCCC
Ensembl | human accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GLUL(2752)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU074011EHU116091EHU047091
Gene Information
human ... GLUL(2752)
Gene Information
human ... SGSM3(27352)
Gene Information
human ... GK2(2712)
Gene Information
human ... GMDS(2762)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000135821
Ensembl | human accession no.
ENSG00000100359
Ensembl | human accession no.
ENSG00000196475
Ensembl | human accession no.
ENSG00000112699
esiRNA cDNA target sequence
TTGTGAAGGAATCAGCATGGGAGATCATCTCTGGGTGGCCCGTTTCATCTTGCATCGTGTGTGTGAAGACTTTGGAGTGATAGCAACCTTTGATCCTAAGCCCATTCCTGGGAACTGGAATGGTGCAGGCTGCCATACCAACTTCAGCACCAAGGCCATGCGGGAGGAGAATGGTCTGAAGTACATCGAGGAGGCCATTGAGAAACTAAGCAAGCGGCACCAGTACCACATCCGTGCCTATGATCCCAAGGGAGGCCTGGACAATGCCCGACGTCTAACTGGATTCCATGAAACCTCCAACATCAACGACTTTTCTGCTGGTGTAGCCAATCGTAGCGCCAGCATACGCATTCCCCGGACTGTTGGCCAGGAGAAGAAGGGTTACTTTGAAGATCGTCGCCC
esiRNA cDNA target sequence
CTAAGGTGGGAACCCGAAGTGCTGGTGTCAGCGGTTAGGAACTACCCCAGCCATGCCCAAGGCCTGTGAGGTGAGGGGCTGCCCTGTTTGCAGGCGCAGCAGCCCCTGAAGGAGGGCGTCCGGGACATGCTGGTGAAGCACCACCTCTTCAGCTGGGATGTGGACGGGTGACCCCCTCCTCCCCAGCCCAACCTCGGGCCTGCGTCTGAGGTGGCCCAGGACCCCAAGCTGCAGAGCCCAGGGAAGAGCAGCTCCAGAGCCCTGGCCGGGGCCGCGGGATATCAATATCAGGCTGCCCCACTCCACGTTCCCCAGCACATCCCAGGTGGTGGGAGCAGAGGGTACCCTGCCCCACCAGGGTCCTTAGGGATGCTCTAGGCCAAACCACAGTTTGTACCAAAAACCTTGTGAGGAGGTGGGGGAGCCATGTCTGTGCTCAGGAAGAGGG
esiRNA cDNA target sequence
GGCCTTTTGACCACAGTAGCTTACAAACTAGGCAGAGAGAAGCCAGCATATTATGCACTGGAAGGTTCTGTTGCTATAGCAGGTGCTGTTATTCGTTGGCTAAGAGACAATCTTGGAATTATAGAGACCTCAGGAGACATTGAAAGACTTGCTAAAGAAGTAGGAACTTCTTATGGCTGTTACTTTGTCCCAGCCTTTTCAGGGTTATATGCACCTTATTGGGAGCCCAGTGCAAGAGGGATACTCTGTGGCCTCACTCAGTTTACCAATAAATGTCATATTGCTTTTGCTGCATTAGAAGCTGTTTGTTTCCAAACCCGAGAGATTTTGGAAGCCATGAACCGTGACTGTGGAATTCCACTTCGTCATTTGCAGGTAGATGGAGGAATGACCAACAACA
esiRNA cDNA target sequence
CCTGCTGGAGAAAGGCTATGAGGTCCATGGAATTGTACGGCGGTCCAGTTCATTTAATACGGGTCGAATTGAGCATCTGTATAAGAATCCCCAGGCTCACATTGAAGGAAACATGAAGTTGCACTATGGCGATCTCACTGACAGTACCTGCCTTGTGAAGATCATTAATGAAGTAAAGCCCACAGAGATCTACAACCTTGGAGCCCAGAGCCACGTCAAAATTTCCTTTGACCTCGCTGAGTACACTGCGGACGTTGACGGAGTTGGCACTCTACGACTTCTAGATGCAGTTAAGACTTGTGGCCTTATCAACTCTGTGAAGTTCTACCAAGCCTCAACAAGTGAACTTTATGGGAAAGTGCAGGAAATACCCCAGAAGGAGACCACCCCTTTCTATCCCCGGTCACCCTATGGGGCAGCAAAACTCTATGCCTATTGGATTGTGGTGAACTTCCGT
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jintao Hu et al.
Endocrine connections (2020-02-19)
Many cancer cells cannot survive without exogenous glutamine (Gln),however, cancer cells expressed glutamine synthetase (GS) do not have this restriction. Previous metabolomics studies have indicated that glutamine metabolism is altered during pituitary tumorigenesis. However, the main role of Gln in
Vitaliy Marchenko et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 308(11), R916-R926 (2015-04-03)
While supraspinal mechanisms underlying respiratory pattern formation are well characterized, the contribution of spinal circuitry to the same remains poorly understood. In this study, we tested the hypothesis that intraspinal GABAergic circuits are involved in shaping phrenic motor output. To
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU115441-20UG04061828615438
EHU115441-50UG04061828390137