Przejdź do
EHU115271
MISSION® esiRNA
targeting human CTNNBL1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGATGCCTTTTGATGCCAACAAACTGTATTGCAGTGAAGTGCTGGCCATATTGCTCCAGGACAATGATGAAAACAGGGAATTGCTTGGGGAGCTGGATGGAATCGATGTGCTTCTTCAGCAGTTATCCGTGTTTAAAAGACACAATCCCAGCACGGCTGAGGAGCAGGAGATGATGGAGAATCTGTTTGATTCCCTCTGCTCCTGTCTAATGCTTAGTTCCAATCGTGAGCGCTTCCTGAAGGGCGAGGGTCTTCAGCTGATGAATCTCATGCTCAGGGAAAAGAAGATCTCCCGGAGCAGTGCCCTGAAAGTGCTGGACCATGCCATGATTGGCCCCGAAGGCACAGACAACTGCCATAAGTTTGTTGACATTCTTGGCTTACGAACCATCTTTCCCCTCT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CTNNBL1(56259)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU024061EHU055201EHU084711
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000132792
Ensembl | human accession no.
ENSG00000124449
Ensembl | human accession no.
ENSG00000125827
Ensembl | human accession no.
ENSG00000146834
Gene Information
human ... CTNNBL1(56259)
Gene Information
human ... IRGC(56269)
Gene Information
human ... TMX4(56255), TXNDC13(56255)
Gene Information
human ... MEPCE(56257)
esiRNA cDNA target sequence
AGATGCCTTTTGATGCCAACAAACTGTATTGCAGTGAAGTGCTGGCCATATTGCTCCAGGACAATGATGAAAACAGGGAATTGCTTGGGGAGCTGGATGGAATCGATGTGCTTCTTCAGCAGTTATCCGTGTTTAAAAGACACAATCCCAGCACGGCTGAGGAGCAGGAGATGATGGAGAATCTGTTTGATTCCCTCTGCTCCTGTCTAATGCTTAGTTCCAATCGTGAGCGCTTCCTGAAGGGCGAGGGTCTTCAGCTGATGAATCTCATGCTCAGGGAAAAGAAGATCTCCCGGAGCAGTGCCCTGAAAGTGCTGGACCATGCCATGATTGGCCCCGAAGGCACAGACAACTGCCATAAGTTTGTTGACATTCTTGGCTTACGAACCATCTTTCCCCTCT
esiRNA cDNA target sequence
CTTTGGTCTGGACGACGACTCGCTGGCCAAGCTGGCCGAGCAGGTGGGCAAACAGGCAGGTGACCTGCGCTCGGTCATCCGCTCCCCACTGGCCAACGAGGTCTCGCCTGAGACTGTCCTGCGGCTCTATTCCCAGTCGTCCGACGGCGCCATGCGGGTGGCCCGCGCCTTTGAGAGGGGCATCCCTGTGTTTGGGACGCTGGTGGCTGGCGGCATCAGCTTTGGCGCTGTCTACACCATGCTCCAGGGCTGCCTCAACGAGATGGCTGAGGACGCCCAGCGTGTCCGCATCAAGGCCCTGGAGGATGACGAGCCGCAGCCGGAGGTCAGCTTGGAAGTGGCCAGTGACAATGGCGTGGAAAAGGGGGGCTCCGGGGAGGGAGGTGGGGAGGAAGCCCCACTCTCAACCTGCAGGAAGCT
esiRNA cDNA target sequence
CAGATCAGTGTGGGGAAGGTAGATGTCATTCAAGAACCAGGTTTGAGTGGCCGCTTCTTTGTCACCACTCTCCCAGCATTTTTTCATGCAAAGGATGGGATATTCCGCCGTTATCGTGGCCCAGGAATCTTCGAAGACCTGCAGAATTATATCTTAGAGAAGAAATGGCAATCAGTCGAGCCTCTGACTGGCTGGAAATCCCCGGCTTCTCTAACGATGTCTGGAATGGCTGGTCTTTTTAGCATCTCTGGCAAGATATGGCATCTTCACAACTATTTCACAGTGACTCTTGGAATTCCTGCTTGGTGTTCTTATGTCTTTTTCGTCATAGCCACCTTGGTTTTTGGCCTTTTTATGGGTCTGGTCTTGGTGGTAATATCAGAATGTTTCTATGTGCCACTTCCAAGGCATTTATCTGAGCGTTCTGAGCAGAATCGGAGATCAGAGG
esiRNA cDNA target sequence
CTGGGGGAAGAGGAAAGTGTCCCAAGGTCTTTCCTTTCTGACTCCAAAAATAGTTTCCTTTCTTGGATCTGCAAAGAAAGCTTTTCTTCCGTCGCTGCCTCAGCCTCCTCCCTATGCCTCTGGCACCTGCGCAGCAAGGCTGGCTGTGCTGGAGTCACCATCATCTTCCTCTCCCCCAGCCTCCCAGGCTGGATGGCATGGACTGTTTGCTGACCTCTGTTCTCTTAGGGCATGGGAGGTGGGAGGATATCAAATTCTCTAGCCCTTTCCTCCTATTCTCCCAAGGAGAGAGATTCCCATTTCTCCTCGGCCATTGTACCTAGCTCTTGTCCCTAGCTGCATTTCAGTGGACCATGGATAGAGGGACTGAGGGTTAGACGGGGAAGACTGGCAGGGAGGCACGCAGGTACTGTGAAAATCCTTCCCTTTGCCCT
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU115271-50UG04061828389964
EHU115271-20UG04061828615278