Przejdź do
EHU106751
MISSION® esiRNA
targeting human CES1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TTCCAATGCAGTTGATGAGCTATCCACTCTCCGAAGGGCAACTGGACCAGAAGACAGCCATGTCACTCCTGTGGAAGTCCTATCCCCTTGTTTGCATTGCTAAGGAACTGATTCCAGAAGCCACTGAGAAATACTTAGGAGGAACAGACGACACTGTCAAAAAGAAAGACCTGTTCCTGGACTTGATAGCAGATGTGATGTTTGGTGTCCCATCTGTGATTGTGGCCCGGAACCACAGAGATGCTGGAGCACCCACCTACATGTATGAGTTTCAGTACCGTCCAAGCTTCTCATCAGACATGAAACCCAAGACGGTGATAGGAGACCACGGGGATGAGCTCTTCTCCGTCTTTGGGGCCCCATTTTTAAAAGAGGGTGCCTCAGAAGAGGAGATCAGACTTAGCAAGATGGTGATGAAATTCTGGGC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CES1(1066)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU120911EHU093761EHU130111
Gene Information
human ... CES1(1066)
Gene Information
human ... CETN1(1068)
Gene Information
human ... RGS14(10636)
Gene Information
human ... CTCF(10664)
esiRNA cDNA target sequence
TTCCAATGCAGTTGATGAGCTATCCACTCTCCGAAGGGCAACTGGACCAGAAGACAGCCATGTCACTCCTGTGGAAGTCCTATCCCCTTGTTTGCATTGCTAAGGAACTGATTCCAGAAGCCACTGAGAAATACTTAGGAGGAACAGACGACACTGTCAAAAAGAAAGACCTGTTCCTGGACTTGATAGCAGATGTGATGTTTGGTGTCCCATCTGTGATTGTGGCCCGGAACCACAGAGATGCTGGAGCACCCACCTACATGTATGAGTTTCAGTACCGTCCAAGCTTCTCATCAGACATGAAACCCAAGACGGTGATAGGAGACCACGGGGATGAGCTCTTCTCCGTCTTTGGGGCCCCATTTTTAAAAGAGGGTGCCTCAGAAGAGGAGATCAGACTTAGCAAGATGGTGATGAAATTCTGGGC
esiRNA cDNA target sequence
TCAAAAACCTGAAGCGTGTGGCCAACGAGCTGGGGGAGAACCTCACGGATGAGGAGCTGCAGGAGATGATCGACGAAGCTGATCGGGATGGGGACGGCGAAGTGAACGAGGAGGAGTTCCTTCGGATCATGAAGAAGACCAGCCTTTACTGAAGTCGGTTCAGAAGCTAAAGTGACTCTCTGGGTTGCCTGCTTCCATTTTGTGAAACCTTAGAGGACAGCGGCTGCCTGTCCCTTCTTCACCCCCTCACCCCCATAATTTGTCTAGATCTATTTCCATATCTCTAGTTCAATAATAGAATTTGAAAGATGCTTGTAATGTGAGTTTTGGGTTTTAATTCTCAAGAGTCAACCTGGAGCACATGAGGTTAAACAAAGGGCCCTGAAGTTTGAGTGCGCCCTCCATTTGCCCTGTGCTGAACTTGCTGTTCATCTGTTGATCTGGAGGCAGGACAGCTTCTGGGACACACAAA
esiRNA cDNA target sequence
GAAACAGCCTCTGGATCTGGGGAAGCTAGTGAGCTCGGTGGCGGCCCAGAGACTGGTTTTGGACACTCTTCCAGGTGTGAAGATCTCCAAAGCCCGTGACAAATCTCCCTGCCGCAGCCAGGGCTGCCCACCTAGAACTCAGGATAAGGCCACCCATCCCCCTCCAGCGTCCCCCAGTTCTCTGGTGAAGGTGCCCAGTAGTGCCACTGGAAAGCGGCAGACCTGTGACATCGAAGGCCTGGTGGAGCTGCTGAACCGGGTGCAGAGCAGCGGGGCCCACGACCAGAGGGGCCTTCTGAGGAAAGAGGACCTGGTACTTCCAGAATTTCTGCAGCTGCCCGCCCAAGGGCCCAGCTCCGAGCCCACCACAGACCAAATCAGCAGCCCAGCCCATCGGGGGATCCTTGAACTCCACCACCGACT
esiRNA cDNA target sequence
AACAGCAGGAGGGTCTGCTATCAGAGGTTAATGCAGAGAAAGTGGTTGGTAATATGAAGCCTCCAAAGCCAACAAAAATTAAAAAGAAAGGTGTAAAGAAGACATTCCAGTGTGAGCTTTGCAGTTACACGTGTCCACGGCGTTCAAATTTGGATCGTCACATGAAAAGCCACACTGATGAGAGACCACACAAGTGCCATCTCTGTGGCAGGGCATTCAGAACAGTCACCCTCCTGAGGAATCACCTTAACACACACACAGGTACTCGTCCTCACAAGTGCCCAGACTGCGACATGGCCTTTGTGACCAGTGGAGAATTGGTTCGGCATCGTCGTTACAAACACACCCACGAGAAGCCATTCAAGTGTTCCATGTGCGATTACGCCAGTGTAGAAGTCAGCAAATTAAAACGTCACATTCGCTCTCATACTGGAGAGCGTCCGTTTCAGTGCAGTTTGTGCAGTTATGCCAGCAGGGACACATACAAGCTGAAAAGGCACATGA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000196959
Ensembl | human accession no.
ENSG00000177143
Ensembl | human accession no.
ENSG00000169220
Ensembl | human accession no.
ENSG00000102974
NCBI accession no.
NM_001025195
NCBI accession no.
NM_004066
NCBI accession no.
NM_006480
NCBI accession no.
NM_006565
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU106751-20UG04061828614011
EHU106751-50UG04061828377428