Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł | |
| 50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCGTTCTTGAATTCCCAAGGAAGACTAAATTCCTGTCACTTTGCTTATTGCAGGGTTAACGGGATACAGATGTTTCAAGCCCTTAATTACAAGCCGCGTGAGCTCTTGAGACACGGGCGCTGTCCACCTACTTCGTTGATCCGATGTCACATTTTTATTTATTTTTGCCATGACCTCTTTATTAAGCCAGTTTTCTTGTTGACTTTTTCCTTGACATTTTCATGGCTTCACTTGTGCTTGCTTCTGTCAGCGCCATCTCAAATTTATATCTCCGTTTTCCATCTTTTCTCCTTGCCTTACCGTTTCTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... NDUFA5(4698)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| esiRNA cDNA target sequence TCGTTCTTGAATTCCCAAGGAAGACTAAATTCCTGTCACTTTGCTTATTGCAGGGTTAACGGGATACAGATGTTTCAAGCCCTTAATTACAAGCCGCGTGAGCTCTTGAGACACGGGCGCTGTCCACCTACTTCGTTGATCCGATGTCACATTTTTATTTATTTTTGCCATGACCTCTTTATTAAGCCAGTTTTCTTGTTGACTTTTTCCTTGACATTTTCATGGCTTCACTTGTGCTTGCTTCTGTCAGCGCCATCTCAAATTTATATCTCCGTTTTCCATCTTTTCTCCTTGCCTTACCGTTTCTG | esiRNA cDNA target sequence TTGGCTGTGTGCAATACTCCTCACGAGAGGCTAAGAATATTGTACACAAAGATTCTTGATGTTCTTGAGGAAATCCCTAAAAATGCAGCATATAGAAAGTATACAGAACAGATTACAAATGAGAAGCTGGCTATGGTTAAAGCGGAACCAGATGTTAAAAAATTAGAAGACCAACTTCAAGGCGGTCAATTAGAAGAGGTGATTCTTCAGGCTGAACATGAACTAAATCTGGCAAGAAAAATGAGGGAATGGAAACTATGGGAGCCATTAGTGGAAGAGCCTCCTGCCGATCAGTGGAAATGGCCAATATAATTATTAAGTGACTTTGGTGTGTTCATGGGAAA | esiRNA cDNA target sequence ACAAAGATGGCTGCGAGAGTCGGCGCCTTCCTCAAGAATGCCTGGGACAAGGAGCCAGTGCTGGTCGTGTCCTTCGTCGTCGGGGGCCTCGCTGTAATTCTGCCCCCATTGAGCCCCTACTTCAAGTACTCCGTCATGATCAACAAGGCCACGCCCTACAACTACCCAGTGCCCGTCCGTGATGATGGGAACATGCCCGACGTGCCCAGCCACCCCCAGGACCCTCAGGGCCCCAGCCTGGAGTGGCTGAAGAAACTGTGAGCACCTCCACTGACAGAGGCGGCCCCTCCCACGGCTCCCAATAAAAATGTGAAAACCAACCCCC | esiRNA cDNA target sequence AGCTTGATCCCCCTCTTTGTATTTATTGGAACTGGAGCTACTGGAGCAACACTGTATCTCTTGCGTCTGGCATTGTTCAATCCAGATGTTTGTTGGGACAGAAATAACCCAGAGCCCTGGAACAAACTGGGTCCCAATGATCAATACAAGTTCTACTCAGTGAATGTGGATTACAGCAAGCTGAAGAAGGAACGTCCAGATTTCTAAATGAAATGTTTCACTATAACGCTGCTTTAGAATGAAGGTCTTCCAGAAGCCACATCCGCACAATTTTCCACTTAACCAGGAAATATTTCTCCTCTAAATGCATGAAATCATGTTGGAGATCTCTATTGTAATCTCTATTGGAGATTACAATGATTAAATCAATAAATAACTGAAACTTGATATGTGTCACTTTTTTATGCTGAAAGTATGCTCTGAACTTT |
| Gene Information human ... NDUFA5(4698) | Gene Information human ... NDUFA5(4698) | Gene Information human ... NDUFA3(4696) | Gene Information human ... NDUFA4(4697) |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| EHU100451-20UG | 04061828591114 |
| EHU100451-50UG | 04061828367061 |