Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł | |
| 50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGCACCAGGACAGTGAGGTTCTCTCGGATGCCTGCTGGGCACTGTCCTACCTCACCGACGGCTCCAACAAGCGCATCGGCCAAGTGGTTAACACGGGGGTCCTGCCCAGGCTGGTAGTGCTCATGACCAGCTCAGAACTCAATGTCTTGACTCCTTCTCTCCGCACCGTGGGGAACATTGTCACGGGCACAGATGAGCAGACGCAGATGGCCATTGATGCGGGTATGCTGAACGTGCTCCCCCAGCTCCTGCAACACAACAAGCCCTCCATC
Ensembl | human accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KPNA7(402569), AC073468.9(84129)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| esiRNA cDNA target sequence AGCACCAGGACAGTGAGGTTCTCTCGGATGCCTGCTGGGCACTGTCCTACCTCACCGACGGCTCCAACAAGCGCATCGGCCAAGTGGTTAACACGGGGGTCCTGCCCAGGCTGGTAGTGCTCATGACCAGCTCAGAACTCAATGTCTTGACTCCTTCTCTCCGCACCGTGGGGAACATTGTCACGGGCACAGATGAGCAGACGCAGATGGCCATTGATGCGGGTATGCTGAACGTGCTCCCCCAGCTCCTGCAACACAACAAGCCCTCCATC | esiRNA cDNA target sequence AGCCCACCCTAGAAATGTCAGACTGTGACGTGCCCGCCGGGGAGGGACAGTGCCCGAGCCTGGAGCCCCAAGAGGCCGTGCCTGTACTCGGCAGCACCTGCTTCCTGGAAGAGGCAAGCTCTGACCAGTTCCTGCCCAGTCTGGAGGACCCACTGGCTGGCATGAACGCCCTGGCGGCAGCTGCGGAGCTGCCCCAGGCCAGGCCTCTGCCCTCCCCGGGTGCTGCTGGAGCCCAGGCCTTGGAGAAGCTGGAAGCAGCCGAGAGCCTTGTCTTGGAGCAGAGCTTCCTGCATGGCATCACCCTGCTAAGTGAGATCGCAGAGCTGG | esiRNA cDNA target sequence CTGGGAGCAGGGATAAGAAAGAGACACAAGGGGTCTGAGGAGGAACATGATGCCCTCATCGGAATGGGGAAAGCCAGGGGGAGGAACCAGACTTGGGATGAACATGAGGCCTCGTCGGACTTCATCAGTCAGCTAAAGATTAAGAAGAAGAAGATGGCCAGCGACCAGGAGCAGTTGGCAAGCAAGCTCGACAAGGCCCTCTCCCTCACCAAGCAGGACAAGTTGAAGTCGCCCTTCAAGTTTTCGGACAGTGCTGGGGGGAAATCGAAAACTAGCGGGGGCTGCGGCAGGTACTTGACTCCTTACGACAGCCTGC | esiRNA cDNA target sequence CCTCGACATTGTCCTCCTGTTCCAGGAGCACCAGTTTGAGGCTCTGGGCCTGCTGATTCTGCTCCGGCTGTGGCGGGTGGCCCGGATCATCAATGGGATTATCATCTCAGTTAAGACACGTTCAGAACGGCAACTCTTAAGGTTAAAACAGATGAATGTACAATTGGCCGCCAAGATTCAACACCTTGAGTTCAGCTGCTCTGAGAAGGAACAAGAAATTGAAAGACTTAACAAACTATTGCGACAGCATGGACTTCTTGGTGAAGTGAACTAGACCCGGACCAGCTCCCCTCAAAAAGAAGACACTGTCTCATGGGCCTGTGCTGTCACGAGAGGAAC |
| Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| Gene Information human ... KPNA7(402569), AC073468.9(84129) | Gene Information human ... TNRC18(84629), AC093376.5(84629) | Gene Information human ... TNRC18(84629), AC093376.5(84629) | Gene Information human ... HVCN1(84329) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| EHU097481-50UG | 04061828354009 |
| EHU097481-20UG | 04061828588466 |