Przejdź do
EHU094431
MISSION® esiRNA
targeting human EDC4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ACCTGGCCTGTGGATGTTAGCCAGATCAAGCAGGGCTTCATTGTGGTAAAAGGTCATAGCACGTGCCTCAGTGAAGGAGCCCTCTCTCCTGATGGGACTGTGCTGGCTACTGCGAGCCACGATGGCTATGTCAAGTTCTGGCAGATCTACATTGAGGGGCAAGATGAGCCAAGGTGTCTGCACGAGTGGAAACCTCATGATGGGCGGCCCCTCTCCTGCCTCCTGTTCTGTGACAACCATAAGAAACAAGACCCTGATGTCCCTTTCTGGAGGTTCCTTATTACTGGTGCTGACCAGAACCGAGAGTTAAAGATGTGGTGTACAGTATCCTGGACCTGCCTGCAGACTATTCGCTTCTCCCCAGATATCTTCAGCTCAGTGAGTGTGCCCCCTAGCCTCAAGGTTTGCTTGGACCTCTCAGC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... EDC4(23644)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU041551EHU159261EHU070701
esiRNA cDNA target sequence
ACCTGGCCTGTGGATGTTAGCCAGATCAAGCAGGGCTTCATTGTGGTAAAAGGTCATAGCACGTGCCTCAGTGAAGGAGCCCTCTCTCCTGATGGGACTGTGCTGGCTACTGCGAGCCACGATGGCTATGTCAAGTTCTGGCAGATCTACATTGAGGGGCAAGATGAGCCAAGGTGTCTGCACGAGTGGAAACCTCATGATGGGCGGCCCCTCTCCTGCCTCCTGTTCTGTGACAACCATAAGAAACAAGACCCTGATGTCCCTTTCTGGAGGTTCCTTATTACTGGTGCTGACCAGAACCGAGAGTTAAAGATGTGGTGTACAGTATCCTGGACCTGCCTGCAGACTATTCGCTTCTCCCCAGATATCTTCAGCTCAGTGAGTGTGCCCCCTAGCCTCAAGGTTTGCTTGGACCTCTCAGC
esiRNA cDNA target sequence
GTGTTGCCCAACCGATTACTGGTGCCCCTTGTGCCTGACCTTCAAGATGTGGCTCAGTTGCGTTCCCCTCTGCCCAGGGGCATTATTCGAATTCACCTGCTGGCTGCTCGAGGGCTGAGTTCCAAGGACAAATATGTGAAGGGCCTGATTGAGGGCAAGTCAGACCCATATGCACTTGTGCGTTTGGGTACCCAGACATTCTGCAGTCGTGTCATTGATGAAGAACTCAACCCACAGTGGGGAGAGACTTATGAGGTGATGGTACACGAGGTCCCAGGGCAGGAGATTGAAGTGGAGGTGTTCGACAAGGATCCAGATAAAGATGACTTTCTGGGCAGAATGAAGCTGGATGTAGGGAAGGTGTTACAGGCTAGCGTTCTGGATGATTGGTTCCCTCTACAAGGTGG
esiRNA cDNA target sequence
ATGGACCAGGTCACCATCATCAACTCCACCCTGGGGAAGGCCCTGGGTGGAGCATCAGGGGGCTACACGACAGGGCCTGGGCCCCTGGTGTCCCTGCTGCGGCAGCGCGCCCGGCCATACCTCTTCTCCAACAGTCTGCCACCTGCTGTCGTTGGCTGCGCCTCCAAGGCCCTAGATCTGCTGATGGGGAGTAACACCATTGTCCAGTCTATGGCTGCCAAGACCCAGAGGTTCCGTAGTAAGATGGAAGCTGCTGGCTTCACTATCTCGGGAGCCAGTCACCCCATCTGCCCTGTGATGCTGGGTGATGCCCGGCTGGCCTCTCGCATGGCGGATGACATGCTGAAGAGAGGCATCTTTGTCATCGGGTTCAGCTACCCCGTGGTCCCCAAGGGCAAGGCCCGGATCCGGGTACAGATCTCAGCAGTGCATAGCGA
esiRNA cDNA target sequence
TCTACCTGGCCAATCTGGAGGCCAAGAGCAGGCAGGTGGCCGCGCTGCTGCCTCCCCGGGGCCGAAGGAGTGCCAACGACGAGCTCTTCCGGGCGGGCTCCAGACTCAGGCGACAGCTGGCCAAGCTGGCCATCATCTTCAGCCACATGCACGCAGAGCTGCACGCACTCTTCCCCGGGGGAAAGTACTGTGGACACATGTACCAGCTCACCAAGGCCCCCGCCCACACCTTCTGGAGGGAAAGTTGCGGAGCCCGGTGTGTGCTGCCCTGGGCTGAGTTTGAGTCCCTCCTGGGCACCTGCCACCCTGTGGAACCAGGCTGCACAGCCCTGGCCTTGCGCACCACCATTGACCTCACCTGCAGCGGGCACGTGTCCATCTTCGAGTTCGACGTCTTCACCAGGCTCTTTC
Gene Information
human ... EDC4(23644)
Gene Information
human ... ESYT1(23344), FAM62A(23344)
Gene Information
human ... GCAT(23464)
Gene Information
human ... CBLC(23624)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000038358
Ensembl | human accession no.
ENSG00000139641
Ensembl | human accession no.
ENSG00000100116
Ensembl | human accession no.
ENSG00000142273
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_014329
NCBI accession no.
NM_015292
NCBI accession no.
NM_014291
NCBI accession no.
NM_012116
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
William R Brothers et al.
eLife, 9 (2020-06-09)
EDC4 is a core component of processing (P)-bodies that binds the DCP2 decapping enzyme and stimulates mRNA decay. EDC4 also interacts with mammalian MARF1, a recently identified endoribonuclease that promotes oogenesis and contains a number of RNA binding domains, including
Ameya P Jalihal et al.
Molecular cell, 79(6), 978-990 (2020-08-29)
Processing bodies (PBs) and stress granules (SGs) are prominent examples of subcellular, membraneless compartments that are observed under physiological and stress conditions, respectively. We observe that the trimeric PB protein DCP1A rapidly (within ∼10 s) phase-separates in mammalian cells during
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU094431-20UG04061828598649
EHU094431-50UG04061828364008