Przejdź do
EHU080681
MISSION® esiRNA
targeting human MAPK9
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCAAACCTGTCAGCATTGAAGGAACTCTCACCTCCGTGGGCCTGAAATGCTTGGGAGTTGATGGAACCAAATAGAAAAACTCCATGTTCTGCATGTAAGAAACACAATGCCTTGCCCTACTCAGACCTGATAGGATTGCCTGCTTAGATGATAAAATGAGGCAGAATATGTCTGAAGAAAAAAATTGCAAGCCACACTTCTAGAGATTTTGTTCAAGATCATTTCAGGTGAGCAGTTAGAGTAGGTGAATTTGTTTCAAATTGTACTAGTGACAGTTTCTCATCATCTGTAACTGTTGAGATGTATGTGCATGTGACCACAAATGCTTGCTTGGACTTGCCCATCTAGCACTTTGGAAATCAGTATTTAAATGCCAAATAATCTTCCAGGTAGTGCTGCTTCTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MAPK9(5601)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU106121EHU072971EHU133471
Gene Information
human ... MAPK9(5601)
Gene Information
human ... MAPK6(5597)
Gene Information
human ... MAPK8(5599)
Gene Information
human ... MAPK7(5598)
esiRNA cDNA target sequence
GCAAACCTGTCAGCATTGAAGGAACTCTCACCTCCGTGGGCCTGAAATGCTTGGGAGTTGATGGAACCAAATAGAAAAACTCCATGTTCTGCATGTAAGAAACACAATGCCTTGCCCTACTCAGACCTGATAGGATTGCCTGCTTAGATGATAAAATGAGGCAGAATATGTCTGAAGAAAAAAATTGCAAGCCACACTTCTAGAGATTTTGTTCAAGATCATTTCAGGTGAGCAGTTAGAGTAGGTGAATTTGTTTCAAATTGTACTAGTGACAGTTTCTCATCATCTGTAACTGTTGAGATGTATGTGCATGTGACCACAAATGCTTGCTTGGACTTGCCCATCTAGCACTTTGGAAATCAGTATTTAAATGCCAAATAATCTTCCAGGTAGTGCTGCTTCTG
esiRNA cDNA target sequence
GTCCCAGTGGAAGCCAATTAACAGACGATGTGGGCTCTCTTACGGAACTGAACAGTGTTTACATTGTTCAGGAGTACATGGAGACAGACTTGGCTAATGTGCTGGAGCAGGGCCCTTTACTGGAAGAGCATGCCAGGCTTTTCATGTATCAGCTGCTACGGGGGCTCAAGTATATTCACTCTGCAAATGTACTGCACAGAGATCTCAAACCAGCTAATCTTTTCATTAATACGGAAGACTTGGTGCTGAAGATAGGTGACTTTGGTCTTGCACGGATCATGGATCCTCATTATTCCCATAAGGGTCATCTTTCTGAAGGATTGGTTACTAAATGGTACAGATCTCCACGTCTTTTACTTTCTCCTAATAATTATACTAAAGCCATTGACATGTGGGCTGCAGGCTGCATCTTTGCTGAAATGCTGACTGG
esiRNA cDNA target sequence
AAGCTAAGCCGACCATTTCAGAATCAGACTCATGCCAAGCGGGCCTACAGAGAGCTAGTTCTTATGAAATGTGTTAATCACAAAAATATAATTGGCCTTTTGAATGTTTTCACACCACAGAAATCCCTAGAAGAATTTCAAGATGTTTACATAGTCATGGAGCTCATGGATGCAAATCTTTGCCAAGTGATTCAGATGGAGCTAGATCATGAAAGAATGTCCTACCTTCTCTATCAGATGCTGTGTGGAATCAAGCACCTTCATTCTGCTGGAATTATTCATCGGGACTTAAAGCCCAGTAATATAGTAGTAAAATCTGATTGCACTTTGAAGATTCTTGACTTCGGTCTGGCCAGGACTGCAGGAACGAGTTTTATGATGACGCCTTATGTAGTGACTCGCTACTACAGAGCACCCGAGGTCATCCTTGGCATGGGCTACAAGGAAAAC
esiRNA cDNA target sequence
CCTTGTGACCCAGCAGCTATCTAAGTCACAGGTGGAGGACCCCCTGCCCCCTGTGTTCTCAGGCACACCAAAGGGCAGTGGGGCTGGCTACGGTGTTGGCTTTGACCTGGAGGAATTCTTAAACCAGTCTTTCGACATGGGCGTGGCTGATGGGCCACAGGATGGCCAGGCAGATTCAGCCTCTCTCTCAGCCTCCCTGCTTGCTGACTGGCTCGAAGGCCATGGCATGAACCCTGCCGATATTGAGTCCCTGCAGCGTGAGATCCAGATGGACTCCCCAATGCTGCTGGCTGACCTGCCTGACCTCCAGGACCCCTGAGGCCCCCAGCCTGTGCCTTGCTGCCACAGTAGACCTAGTTCCAGGATCCATGGGAGCATTCTCAAAGGCTTTAGCCCTGGACCCAGCAGGTGAGGCTCGGCTTGGATTATTCTGCAGGTTCATCTCAGACCCACC
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000050748
Ensembl | human accession no.
ENSG00000069956
Ensembl | human accession no.
ENSG00000107643
Ensembl | human accession no.
ENSG00000166484
NCBI accession no.
NM_139068
NCBI accession no.
NM_002748
NCBI accession no.
NM_139049
NCBI accession no.
NM_002749
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leon Caly et al.
Biochemical and biophysical research communications, 483(1), 64-68 (2017-01-08)
Respiratory syncytial virus (RSV) is a major cause of respiratory infections in infants and the elderly, leading to more deaths than influenza each year worldwide. With no RSV antiviral or efficacious vaccine currently available, improved understanding of the host-RSV interaction
Takouhie Mgrditchian et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(44), E9271-E9279 (2017-10-29)
While blocking tumor growth by targeting autophagy is well established, its role on the infiltration of natural killer (NK) cells into tumors remains unknown. Here, we investigate the impact of targeting autophagy gene Beclin1 (BECN1) on the infiltration of NK
Thi Thuy Tien Vo et al.
Journal of Cancer, 11(24), 7253-7263 (2020-11-17)
Recently, ambient air particulate matter (PM) has been shown to increase the risk of oral cancer. The most common malignant tumor in the oral cavity is oral squamous cell carcinoma (OSCC). Recent studies have revealed that surfactin, a cyclic lipopeptide
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU080681-20UG04061831353792
EHU080681-50UG04061828403943