Przejdź do
EHU080231
MISSION® esiRNA
targeting human SCYL3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCATAAGGGATGGGATCAGAGAACAGTGCTTTAAAGAGCTATACACTGAGAGAACCACCATTTACCTTACCCTCTGGACTTGCTGTTTATCCCGCTGTACTGCAAGATGGCAAATTTGCTTCAGTTTTTGTGTATAAGAGAGAAAATGAAGACAAGGTTAATAAAGCTGCCAAGCATTTGAAGACACTTCGTCACCCTTGCTTGCTAAGATTTTTATCTTGTACTGTGGAAGCGGATGGCATTCATCTTGTCACTGAGCGAGTACAGCCCCTGGAAGTGGCTTTGGAAACATTGTCTTCTGCAGAGGTCTGTGCTGGGATCTATGACATATTGCTGGCTCTTATCTTCCTTCATGACAGAGGACACCTAACACACAATAATGTCTGTTTATCATCTGTGTTTGTGAGTGAAGATGGACACTGGAAGCTAGGAGGAATGGA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SCYL3(57147)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU033331EHU066241EHU038551
esiRNA cDNA target sequence
GCATAAGGGATGGGATCAGAGAACAGTGCTTTAAAGAGCTATACACTGAGAGAACCACCATTTACCTTACCCTCTGGACTTGCTGTTTATCCCGCTGTACTGCAAGATGGCAAATTTGCTTCAGTTTTTGTGTATAAGAGAGAAAATGAAGACAAGGTTAATAAAGCTGCCAAGCATTTGAAGACACTTCGTCACCCTTGCTTGCTAAGATTTTTATCTTGTACTGTGGAAGCGGATGGCATTCATCTTGTCACTGAGCGAGTACAGCCCCTGGAAGTGGCTTTGGAAACATTGTCTTCTGCAGAGGTCTGTGCTGGGATCTATGACATATTGCTGGCTCTTATCTTCCTTCATGACAGAGGACACCTAACACACAATAATGTCTGTTTATCATCTGTGTTTGTGAGTGAAGATGGACACTGGAAGCTAGGAGGAATGGA
esiRNA cDNA target sequence
TGAGGAGACCAGTGCTGATGATTTTGCCATGGAGATGGGATTGGCCTGCGTTGTTTGTAGGCAAATGATGGTGGCATCTGGCAATCAATTAGTAGAATGTCAGGAGTGCCATAATCTCTACCACCGAGATTGTCATAAACCCCAGGTGACAGACAAGGAAGCGAATGACCCTCGCCTGGTGTGGTATTGTGCCCGATGTACCAGACAAATGAAAAGAATGGCTCAAAAAACTCAGAAACCACCGCAGAAACCAGCCCCTGCAGTTGTTTCTGTAACTCCAGCTGTCAAAGATCCATTGGTTAAGAAACCAGAAACTAAACTGAAACAAGAGACAACTTTTCTAGCGTTTAAGAGAACAGAAGTCAAGACATCCACAGTTATTTCAGGAAATTCTTCTAGTGCCAGCGTTTCC
esiRNA cDNA target sequence
AGGGAAAAAGGGCAGATCATGCGGGGAGATGACCTTGATCTTTGATTGCTACCCTAACCTTGACCTTTAACCCGTGATTCCCCCCAGCTCCTGGAAGAGATGTCCTAATATCTCTTAGGGACCCAGACCCCTAAATTCTCCTCCTCCCCCATTTTGATGTTAAGGTGGAGAGGGCATATGCATCCTCTGTCCTGATCTAGGTGTCTATAGCTGAGGGGTAAGAGGTTGTTGTAGTTGTCCTGGTGCCTCCATCAGACTCTCCCTACTTGTCCCATATTTGCAAGGGGAGGGGATTTGGGGCTGGGGCTCCATTCACCAAAGCTGAGGTGGCTTCTCATTAACCCTTTAGGACTCTGAAGGGTATGGACCTACGTGAATGTGTGTCAGGGGGAGACTTGCTGGTGGGTTAGTGGT
esiRNA cDNA target sequence
CAGAATGACAACGGCAACACGACAAGAAGTCCTTGGCCTCTACCGCAGCATTTTCAGGCTTGCGAGGAAATGGCAGGCGACATCAGGGCAGATGGAAGACACCATCAAAGAAAAACAGTACATACTAAATGAAGCCAGAACGCTGTTCCGGAAAAACAAAAATCTCACGGACACAGACCTAATTAAACAGTGTATAGATGAATGCACAGCCAGGATTGAAATTGGACTGCATTACAAGATTCCTTACCCAAGGCCAATTCATCTGCCTCCAATGGGCCTTACCCCACTCCGAGGCCGGGGACTTCGAAGCCAAGAGAAACTGAGGAAACTTTCCAAACCAGTATATCTCAGATCTCATGATGAAGTTTCCTAATCTAGAGGAAAGTTTATTTCTGCAAATGATGAGCCA
Ensembl | human accession no.
ENSG00000000457
Ensembl | human accession no.
ENSG00000138785
Ensembl | human accession no.
ENSG00000165795
Ensembl | human accession no.
ENSG00000102897
Gene Information
human ... SCYL3(57147)
Gene Information
human ... INTS12(57117)
Gene Information
human ... NDRG2(57447)
Gene Information
human ... LYRM1(57149)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_181093
NCBI accession no.
NM_020395
NCBI accession no.
NM_201535
NCBI accession no.
NM_020424
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU080231-20UG04061828630981
EHU080231-50UG04061828403554