Przejdź do
EHU076141
MISSION® esiRNA
targeting human ACAP3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GAGATTGAGGCCAAACTGGACAAGCTGGTGAAGCTGTGCAGTGGCATGGTGGAAGCCGGTAAGGCCTACGTCAGCACCAGCAGGCTTTTCGTGAGCGGCGTCCGCGACCTGTCCCAGCAGTGCCAGGGCGACACCGTCATCTCGGAATGTCTGCAGAGGTTCGCTGACAGCCTACAGGAGGTGGTGAACTACCACATGATCCTGTTTGACCAGGCCCAGAGGTCCGTGCGGCAGCAGCTCCAGAGCTTTGTCAAAGAGGATGTGCGGAAGTTCAAGGAGACAAAGAAGCAGTTTGACAAGGTGCGGGAGGACCTGGAGCTGTCCCTGGTGAGGAACGCCCAGGCCCCGAGGCACCGGCCCCACGAGGTGGAGGAAGCCACCGGGGCCCTCACCCTCACCAGGAAGTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU019741EHU065221EHU151651
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GAGATTGAGGCCAAACTGGACAAGCTGGTGAAGCTGTGCAGTGGCATGGTGGAAGCCGGTAAGGCCTACGTCAGCACCAGCAGGCTTTTCGTGAGCGGCGTCCGCGACCTGTCCCAGCAGTGCCAGGGCGACACCGTCATCTCGGAATGTCTGCAGAGGTTCGCTGACAGCCTACAGGAGGTGGTGAACTACCACATGATCCTGTTTGACCAGGCCCAGAGGTCCGTGCGGCAGCAGCTCCAGAGCTTTGTCAAAGAGGATGTGCGGAAGTTCAAGGAGACAAAGAAGCAGTTTGACAAGGTGCGGGAGGACCTGGAGCTGTCCCTGGTGAGGAACGCCCAGGCCCCGAGGCACCGGCCCCACGAGGTGGAGGAAGCCACCGGGGCCCTCACCCTCACCAGGAAGTG
esiRNA cDNA target sequence
CAACCGAGCAACACTAGCAGCTATCATTGAACACCTGTATAGGGTTCAGAAATGCTCAGAAATCAATCACATGAATGCCCATAATTTGGCCTTGGTCTTTTCATCCTGTTTGTTTCAAACGAAGGGACAAACTAGTGAAGAAGTGAATGTAATTGAGGACCTAATTAATAATTATGTAGAAATATTTGAGGTTAAAGAAGATCAAGTCAAACAAATGGACATAGAAAATAGCTTTATTACCAAGTGGAAAGACACCCAAGTTTCCCAGGCTGGAGATTTGTTAATTGAAGTATATGTAGAAAGGAAGGAACCCGACTGTAGTATTATAATTCGGATATCTCCTGTGATGGAAGCAGAAGAATTAACTAATGATATATTAGCGATAAAAAATATTATTCCTACAAAAGGTGATATTTGGGCCACA
esiRNA cDNA target sequence
GAGGACGAGGAGGAGAAGGTCTCCAGGTACCGAGAGCTGCTGGTGCGGCTGCCCCCTGTCAACCGGGCCACAGTGAAGGCCCTTATCAGCCACCTGTACTGTGTTCAGTGCTTCTCAGACACGAACCAGATGAACGTGCACAACCTGGCAATTGTGTTTGGGCCCACGCTCTTCCAGACAGATGGGCAGGACTACAAGGCTGGCCGTGTGGTGGAAGACCTCATTAACCACTATGTGGTGGTGTTTAGTGTGGATGAGGAAGAGCTCAGGAAGCAGCGGGAGGAGATCACTGCCATTGTGAAGATGCGCGTGGCTGGCACTGCCAGTGGGACCCAGCATGCCGGTGACTTCATCTGCACAGTGTATCTGGAAGAGAAGAAGGCAGAGACTGAGCAGCATATCAAGGTCCCAGCAT
esiRNA cDNA target sequence
CACTTTGAAGCCACGACGTATGAGGAGCGGGACGCCTGGGTCCAAGCCATCGAGAGCCAGATCCTGGCCAGCCTGCAGTCGTGCGAGAGCAGCAAGAACAAGTCCCGGCTGACGAGCCAGAGCGAGGCCATGGCCCTGCAGTCGATCCGGAACATGCGCGGGAACTCCCACTGTGTGGACTGCGAGACCCAGAATCCCAACTGGGCCAGTTTGAACTTGGGAGCCCTCATGTGCATCGAATGCTCAGGGATCCACCGGAATCTTGGCACCCACCTTTCCCGAGTCCGATCTCTGGACCTGGATGACTGGCCAGTCGAGCTCATCAAGGTGATGTCATCCATCGGGAACGAGCTAGCCAACAGCGTCTGGGAAGAGAGCAGCCAGGGGCGGACGAAACCATCGGTAGACTCC
Gene Information
human ... ACAP3(116983), CENTB5(116983)
Gene Information
human ... ARAP2(116984), CENTD1(116984)
Gene Information
human ... ARAP1(116985)
Gene Information
human ... AGAP1(116987)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000131584
Ensembl | human accession no.
ENSG00000047365
Ensembl | human accession no.
ENSG00000186635
Ensembl | human accession no.
ENSG00000157985
NCBI accession no.
NM_030649
NCBI accession no.
NM_015230
NCBI accession no.
NM_015242
NCBI accession no.
NM_001037131
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU076141-50UG04061828392841
EHU076141-20UG04061828627691