Przejdź do
EHU075651
MISSION® esiRNA
targeting human YIF1B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGTATGTGGGCAGAAAGCTGGGCCTGCTGTTCTTCCCCTACCTACACCAGGACTGGGAAGTGCAGTACCAACAGGACACCCCGGTGGCCCCCCGCTTTGACGTCAATGCCCCGGACCTCTACATTCCAGCAATGGCTTTCATCACCTACGTTTTGGTGGCTGGTCTTGCGCTGGGGACCCAGGATAGGTTCTCCCCAGACCTCCTGGGGCTGCAAGCGAGCTCAGCCCTGGCCTGGCTGACCCTGGAGGTGCTGGCCATCCTGCTCAGCCTCTATCTGGTCACTGTCAACACCGACCTCACCACCATCGACCTGGTGGCCTTCTTGGGCTACAAATATGTCGGGATGATTGGCGGGGTCCTCATGGGCCTGCTCTTCGGGAAGATTGGCTACTACCTGGTGCTGGGCT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... YIF1B(90522)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU074661EHU068771EHU085331
Ensembl | human accession no.
ENSG00000167645
Ensembl | human accession no.
ENSG00000001460
Ensembl | human accession no.
ENSG00000146147
Ensembl | human accession no.
ENSG00000174851
Gene Information
human ... YIF1B(90522)
Gene Information
human ... STPG1(90529), C1orf201(90529)
Gene Information
human ... MLIP(90523), C6orf142(90523)
Gene Information
human ... YIF1A(10897)
esiRNA cDNA target sequence
TGTATGTGGGCAGAAAGCTGGGCCTGCTGTTCTTCCCCTACCTACACCAGGACTGGGAAGTGCAGTACCAACAGGACACCCCGGTGGCCCCCCGCTTTGACGTCAATGCCCCGGACCTCTACATTCCAGCAATGGCTTTCATCACCTACGTTTTGGTGGCTGGTCTTGCGCTGGGGACCCAGGATAGGTTCTCCCCAGACCTCCTGGGGCTGCAAGCGAGCTCAGCCCTGGCCTGGCTGACCCTGGAGGTGCTGGCCATCCTGCTCAGCCTCTATCTGGTCACTGTCAACACCGACCTCACCACCATCGACCTGGTGGCCTTCTTGGGCTACAAATATGTCGGGATGATTGGCGGGGTCCTCATGGGCCTGCTCTTCGGGAAGATTGGCTACTACCTGGTGCTGGGCT
esiRNA cDNA target sequence
CCAGACGTGCCAGTGAAGTACAGAAAGAATGATATCCCAGGACCTGGGTTCTACAATGTTATTCACCAGTCACCGGTGTCCAACAGTGTCTCATTGTCCAAGAAAGGAACTTGCATGTTTCCCTCAATGTGCGCCCGATTGGACACCATCATTTCTAAATACCCTGCAGCGAATGCATACACTATCCCATCGGATTTTATTTCCAAGAGAGACTTTAGTAATTCGTGTTCCAGCATGTTCCAGTTGCCAAGCTTTATGAAAGCTCTCAAGTTTGAAACTCCTGCACCAAACTATTACAATGCCTCTGTCTCTTGCTGCAAGCAGAGAAACAACGTCTGTACTCGAGCCGGGTTTATGTCAAAAACCCAAAGAGGATCTTTCGCTTTTGCTGATAAAGGACCTCCCCCAGGGCATTATGATATCAACGAATCCCTTGTGAAGCAGTCG
esiRNA cDNA target sequence
AACTGACGGTCTCTGCTGGTGGTTCTGAAGCCAAACCTCTGATCTTCACATTTGTCCCCACTGTCAGAAGACTACCAACCCATACTCAGTTGGCTGACACCTCTAAATTCCTTGTTAAAATTCCAGAAGAATCAAGTGATAAGAGTCCAGAAACTGTAAATAGGTCTAAATCCAATGACTACTTGACCTTGAATGCTGGGAGCCAACAAGAGAGAGACCAAGCGAAATTGACTTGTCCTTCAGAGGTCAGTGGAACGATTTTACAAGAAAGGGAATTCGAAGCAAACAAACTTCAAGGGATGCAGCAAAGTGACCTCTTCAAAGCTGAATATGTCCTTATTGTGGACTCCGAAGGGGAAGATGAGGCTGCAAGCAGAAAAGTTGAACAAGGCCCCCCAGGGGGGATTGGCACCGCAGCTGTCCGGCCCAAGTCTCTAGCTATCTCGTCCAGTCTGGTC
esiRNA cDNA target sequence
CAATGTGGCTATGGCCTATGGCAGCTCCATCGCATCCCATGGGAAGGACATGGTGCACAAGGAGCTGCACCGTTTTGTGTCTGTGAGCAAACTCAAGTATTTTTTTGCTGTGGACACAGCCTACGTGGCCAAGAAGCTAGGGCTGCTGGTCTTCCCCTACACACACCAGAACTGGGAAGTGCAGTACAGTCGTGATGCTCCTCTGCCCCCCCGGCAAGACCTCAACGCCCCTGACCTCTATATCCCCACGATGGCCTTCATTACTTACGTGCTCCTGGCTGGGATGGCACTGGGCATTCAGAAAAGGTTCTCCCCGGAGGTGCTGGGCCTGTGTGCAAGCACAGCGCTGGTGTGGGTGGTGATGGAGGTGCTGGCCCTGCTCCTGGGCCTCTACCTGGCCACCGTGCGCAGTGACCTGAGCACCTTTCACCTG
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_001039672
NCBI accession no.
NM_178122
NCBI accession no.
NM_138569
NCBI accession no.
NM_020470
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)