Przejdź do
EHU073441
MISSION® esiRNA
targeting human NAA20
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCACTTTCCAGGGATACTGAGAAGAAATCCATCATACCATTACCTCATCCTGTGAGGCCTGAAGACATTGAATAACCCTGGGCAGTGGTTCTTAGGCAGATACTCTAGATGCTTTATGGACAATATTATTTTCATTGGATGATTCTGGAGCTCTATTAGGAGAAAAGTAATCATTTTAGGTCTTAAAGACTTCAAGAAAATACAGGTTATCAATTTATTTTAAATCTCATTGTTTCCAGTTAGCAATATCATACCTATTAAAGCTGTTCATTGTAACAAAATTCAATCAAAAAGGCAGCTAGGTCAGAAGGAAACATACCACTCTCATGGTTCATAGTATTCACTGTATGTATGCTAGGGAAAAGACTTGCTCCAGTCTCCTCCTCAGTTCTGTGCCTGAGAACCACTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU071181EHU032161EHU071611
esiRNA cDNA target sequence
GCACTTTCCAGGGATACTGAGAAGAAATCCATCATACCATTACCTCATCCTGTGAGGCCTGAAGACATTGAATAACCCTGGGCAGTGGTTCTTAGGCAGATACTCTAGATGCTTTATGGACAATATTATTTTCATTGGATGATTCTGGAGCTCTATTAGGAGAAAAGTAATCATTTTAGGTCTTAAAGACTTCAAGAAAATACAGGTTATCAATTTATTTTAAATCTCATTGTTTCCAGTTAGCAATATCATACCTATTAAAGCTGTTCATTGTAACAAAATTCAATCAAAAAGGCAGCTAGGTCAGAAGGAAACATACCACTCTCATGGTTCATAGTATTCACTGTATGTATGCTAGGGAAAAGACTTGCTCCAGTCTCCTCCTCAGTTCTGTGCCTGAGAACCACTG
esiRNA cDNA target sequence
ACGATTTCCTCGTGAATTGCCAAGGAGAACACTGCACTTATGATGAAATCCTCAGCATCATCCAGAAGTTCGAGCCTAGCATCAGTATGTGTCATCAGGGACTAATGTCATTTGAAGGGTTTGCCAGGTTTCTGATGGATAAAGAAAATTTTGCCTCAAAAAATGATGAGTCACAGGAGAACATTAAAGAACTGCAGCTACCCCTCTCATACTATTACATCGAATCTTCGCACAATACCTACCTCACGGGCCATCAGCTCAAAGGAGAATCCTCGGTAGAACTCTACAGCCAGGTCCTTTTGCAAGGCTGTCGAAGTGTAGAATTGGACTGCTGGGACGGAGACGATGGGATGCCCATCATTTATCATGGACATACGCTGACAACCAAGATCCCCTTCAAGGAAGTGGTTGAAGCCATTGATCGCAGTGCCTTCATCAACTCTGACCTGCCAA
esiRNA cDNA target sequence
CGATCAGTGCCAGAAGTCATTGTATTCAAAGAAGAATAAGCAAGAAAGAAAAGAAGGAAGGAAGAGAGGTAGACAGATACAAGATGAAATCCTGTCAAAAAATGGAAGGAAAACCAGAAAATGAGAGTGAACCAAAGCATGAGGAAGAGCCAAAGCCTGAGGAAAAGCCAGAAGAGGAGGAGAAGCTAGAGGAGGAGGCCAAAGCAAAAGGAACTTTTAGAGAAAGGCTGATTCAATCTCTCCAGGAGTTTAAAGAAGATATACACAACAGGCATTTAAGCAATGAAGATATGTTTAGAGAAGTGGATGAAATAGATGAGATAAGGAGAGTCAGAAACAAACTTATAGTGATGCGTTGGAAGGTTAATCGAAACCATCCTTACCCCTATTTAATGTAGTTTACCTTGATTTTTATCTGATATTAACAATACCATATAGCTTGCTTTTTATTAGCATTTCCTGATATTCCTTTGTCCA
esiRNA cDNA target sequence
ATCCATTACCCACCCAGTCAAGGACAAATGGATCTATGTGTCACATCTGGCAGCCAACAAGGTCTTTGTAAGGTGTTTGAAATGATCATTAATCCTGGAGATAATGTCCTCCTAGATGAACCTGCTTATTCAGGAACTCTTCAAAGTCTGCACCCACTGGGCTGCAACATTATTAATGTTGCCAGTGATGAAAGTGGGATTGTTCCAGATTCCCTAAGAGACATACTTTCCAGATGGAAACCAGAAGATGCAAAGAATCCCCAGAAAAACACCCCCAAATTTCTTTATACTGTTCCAAATGGCAACAACCCTACTGGAAACTCATTAACCAGTGAACGCAAAAAGGAAATCTATGAGCTTGCAAGAAAATATGATTTCCTCATAATAGAAGATGATCCTTACTATTTTCTCCAGTTTAACAAGTTCAGGGTACCAACATTTCTTTCCATGGA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... NAA20(51126), NAT5(51126)
Gene Information
human ... PLCE1(51196)
Gene Information
human ... TCEAL9(51186), WBP5(51186)
Gene Information
human ... AADAT(51166)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000173418
Ensembl | human accession no.
ENSG00000138193
Ensembl | human accession no.
ENSG00000185222
Ensembl | human accession no.
ENSG00000109576
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Franziska Mueller et al.
Science advances, 7(3) (2021-02-02)
SMAC/DIABLO and HTRA2 are mitochondrial proteins whose amino-terminal sequences, known as inhibitor of apoptosis binding motifs (IBMs), bind and activate ubiquitin ligases known as inhibitor of apoptosis proteins (IAPs), unleashing a cell's apoptotic potential. IBMs comprise a four-residue, loose consensus
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU073441-20UG04061828626175
EHU073441-50UG04061828390786