Przejdź do
EHU066481
MISSION® esiRNA
targeting human MYO3B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAACCAGGCATGAGAGGATGCATACCAGAAGACCTTATCATGTGGAAGATGCTGAAAAATACTGCCTTGAGGATGATTTGGTCAACCTAGAGGTTCTGGATGAGGATACAATTATCCATCAGTTGCAGAAACGTTATGCAGACTTGCTAATTTACACATATGTTGGAGACATCTTAATTGCCTTAAACCCCTTCCAGAATCTAAGCATATACTCTCCACAGTTTTCCAGACTTTATCATGGGGTGAAACGCGCCTCCAATCCCCCCCACATATTTGCATCAGCAGATGCTGCTTACCAGTGCATGGTTACTCTCAGCAAAGACCAGTGCATTGTCATCAGCGGAGAGAGTGGCTCTGGGAAGACAGAAAGCGCCCACCTGATTGTTCAGCATTTGACTTTCTTGGGAAAGGCCAATAATCAGACCTTGAGAGAGAAAATTCTACAAGTCAACTCCCTGGTGG
Ensembl | human accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MYO3B(140469)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU120891EHU068951EHU067411
Gene Information
human ... MYO3B(140469)
Gene Information
human ... MYO3A(53904)
Gene Information
human ... MYO1B(4430)
Gene Information
human ... ASB6(140459)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
AAACCAGGCATGAGAGGATGCATACCAGAAGACCTTATCATGTGGAAGATGCTGAAAAATACTGCCTTGAGGATGATTTGGTCAACCTAGAGGTTCTGGATGAGGATACAATTATCCATCAGTTGCAGAAACGTTATGCAGACTTGCTAATTTACACATATGTTGGAGACATCTTAATTGCCTTAAACCCCTTCCAGAATCTAAGCATATACTCTCCACAGTTTTCCAGACTTTATCATGGGGTGAAACGCGCCTCCAATCCCCCCCACATATTTGCATCAGCAGATGCTGCTTACCAGTGCATGGTTACTCTCAGCAAAGACCAGTGCATTGTCATCAGCGGAGAGAGTGGCTCTGGGAAGACAGAAAGCGCCCACCTGATTGTTCAGCATTTGACTTTCTTGGGAAAGGCCAATAATCAGACCTTGAGAGAGAAAATTCTACAAGTCAACTCCCTGGTGG
esiRNA cDNA target sequence
CCAGATTGACAAGAGCCACATTTCTAATCATACAGCCCTGGAGAACTGTGCTTCTTTGCTTTGCATTCGGGCAGATGAGCTACAAGAAGCTCTCACCTCCCACTGTGTGGTCACTAGAGGAGAAACAATTATACGACCCAATACTGTAGAAAAAGCTACCGATGTCAGGGATGCCATGGCTAAAACTTTATATGGACGTCTCTTTAGTTGGATAGTCAATTGCATTAACAGTTTGTTGAAGCATGACTCATCACCAAGTGGGAATGGTGATGAGCTGAGCATTGGCATTCTTGATATATTTGGCTTTGAAAATTTCAAAAAAAATTCCTTCGAGCAGCTGTGCATTAACATTGCAAATGAACAAATTCAGTATTATTATAATCAACATGTGTTTGCATGGGAACAGAATGAA
esiRNA cDNA target sequence
CAGCCAAGAGGTGAAAGAAACTTCCATGTGTTCTATCAGCTGCTCTCTGGTGCCTCTGAAGAGCTCCTCAATAAACTTAAGCTTGAGAGGGATTTCAGCAGGTATAACTACCTGAGTCTGGATTCGGCCAAAGTGAATGGAGTGGATGATGCAGCAAATTTTAGAACCGTGCGGAATGCCATGCAGATTGTGGGCTTTATGGATCATGAAGCTGAGTCTGTCTTGGCGGTGGTGGCAGCAGTGTTGAAACTGGGGAACATTGAGTTCAAGCCCGAATCTCGAGTGAATGGTCTAGATGAAAGCAAAATCAAAGATAAAAATGAGTTAAAAGAAATTTGTGAATTGACCGGCATTGATCAATCAGTTCTAGAACGAGCATTCAGTTTCCGAACAGTTGAGGCCAAACAGGAGA
esiRNA cDNA target sequence
ATTTGTGCCCAGCATTTTGTGTGCACACATGGCCTCATTGGCTCTCAGTCCCGAGAGATTTACTAAACCCCAATTCATAGAATAGGAAACTGTGGCTCAGAGGTCATCTACCTAAAGACACATTAAGCCAGAATTTGACTTGACGGGATGGCTTACAAGTCCTGCCTGATACCTACACACCATGATGCCCCACCCCTGCCAGGCTTGGATCGGAGGAGTGAACCTGGGCTAAGAGTTTGGCATTGCAGGAGCTCCCAGAGAGACTGCCTTCCCTACACTAGAAGTCCCCACAAAGGCTTCTGAGACCACAAAATACAAGGCCAGACCTAGAGTGTCCACAGCAGGCCTGTGCTGCCCGCCTCAGGAGGTGGCCGACTGCTGCTAGCGGCCTGCCGCCACGTCAGCAGCCCAGGGCACAGCGCTCGAGGTGTGCTGTTAGGCTAAGAGGGTGCAGGGCTAGA
Ensembl | human accession no.
ENSG00000071909
Ensembl | human accession no.
ENSG00000095777
Ensembl | human accession no.
ENSG00000128641
Ensembl | human accession no.
ENSG00000148331
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)