Przejdź do
EHU049331
MISSION® esiRNA
targeting human CCDC92
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGTCCTCTGGATGTCAGCATGGCAGCCACAAACCTGGAGAACCAGCTGCACAGCGCACAGAAGAACCTCCTGTTCCTTCAGCGGGAGCATGCCAGCACGCTCAAGGGGCTGCACTCCGAGATCAGGCGGCTGCAGCAGCACTGCACAGATTTAACATATGAGCTGACAGTCAAAAGTTCGGAACAGACAGGAGACGGGACTTCTAAAAGCAGTGAATTAAAGAAAAGATGTGAAGAGCTGGAAGCCCAACTGAAAGTGAAAGAGAACGAAAATGCTGAGTTGTTGAAAGAACTGGAGCAGAAAAACGCGATGATCACAGTGCTGGAGAACACCATCAAGGAGCGAGAGAAGAAGTACCTGGAGGAGCTGAAGGCCAAGAGTCACAAGCTGACCCTGCTGTCT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CCDC92(80212)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU058511EHU004781EHU034341
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... CCDC92(80212)
Gene Information
human ... CCDC96(257236)
Gene Information
human ... CCDC97(90324)
Gene Information
human ... CCDC82(79780)
esiRNA cDNA target sequence
GGTCCTCTGGATGTCAGCATGGCAGCCACAAACCTGGAGAACCAGCTGCACAGCGCACAGAAGAACCTCCTGTTCCTTCAGCGGGAGCATGCCAGCACGCTCAAGGGGCTGCACTCCGAGATCAGGCGGCTGCAGCAGCACTGCACAGATTTAACATATGAGCTGACAGTCAAAAGTTCGGAACAGACAGGAGACGGGACTTCTAAAAGCAGTGAATTAAAGAAAAGATGTGAAGAGCTGGAAGCCCAACTGAAAGTGAAAGAGAACGAAAATGCTGAGTTGTTGAAAGAACTGGAGCAGAAAAACGCGATGATCACAGTGCTGGAGAACACCATCAAGGAGCGAGAGAAGAAGTACCTGGAGGAGCTGAAGGCCAAGAGTCACAAGCTGACCCTGCTGTCT
esiRNA cDNA target sequence
CAGGCGTTGGAGGATAAAAAGGAGAAGGAGATGAGCGCCGTGCGGCTGGAGAACATTCAGCTGAAGCAGAGCCTGGTGCATTTTGAAACCAGGATGAGGACCCAGGAGGACCTGACCCAGGGTCTGCTTCTTATTGACTTTGAACAGCTGAAGATTGAGAACCAAACCTTCAATGAGAAAATTGAGGAACGAAATGAGGAACTTTTAAAACTTCGCAGCAAGGTGACCAACAGTGTGCAAGTAATAACCCACGTGAAGGAAAAGCTGCACTTCATGGACATGGAGAACGCGTGCAAAAAGACACAGCTGGCAGAAATCGAGGCCCAGGCCGCCCTAGGAAGAGACATCCTGACCAAGACGAAGCAAGCCCGAGAGGGGCTGCGGACGGACAACATCAGACTGAATCAGAAGTGCGGCCTTCTAGGCAAGGACTCACTTCTTCGG
esiRNA cDNA target sequence
CAGAGGTCAGGCAAGGACTCGGAGGCCTGGGTTCCCGACTCGGAGGAGAGGCTGATCCTGCGAGAGGAGTTCACCAGCCGCATGCACCAGCGCTTCCTAGATGGCAAGGACGGGGACTTTGACTACAGCACAGTAGACGACAACCCCGACTTCGACAACCTCGACATCGTGGCACGGGATGAGGAGGAGAGGTACTTTGATGAGGAAGAACCTGAGGATGCGCCCAGCCCAGAGCTGGATGGGGACTGATGGCCGCCACCCTTCCCACCGCCTGCCCCATCCCCATCCCCAACAAGGCAGCTGATTCCAGGCCTGCTCAGTGACCCTTTCTCTAGGGGGACATCAGGGCAGTGCCCCACAACCCACACACACCACCATCTCACTGGGTCTAGTCTCATCTCAGACAACCCCCACCCCCACTGTTTCTGGGGTTCCCTT
esiRNA cDNA target sequence
GAGTTGATTGGAGGCGAACTAAAAGAAGTAGTATCTCACAATTACTTGATAGTGATGAAGAGCTTGATAGTGAAGAATTTGATAGTGATGAAGAGCTTGATAGTGATGAAAGTTTTGAAAATGATGAAGAGCTTGATAGTAACAAGGGACCTGATTGTAATAAAACACCAGGAAGTGAAAGAGAGCTCAACTTAAGTAAAATTCAAAGTGAAGGAAATGACAGTAAGTGTCTCATTAACTCTGGCAACGGTTCAACATATGAAGAAGAAACGAACAAAATCAAACATAGGAATATTGACTTACAAGATCAGGAAAAACATTTAAGTCAAGAGGATAATGATCTCAACAAACAAACTGGACAAATAATAGAGGATGATCAGGAAAAACATTTAAGTCAAGAGGATAATGATCTCAACAAACAAACTGGACAAATAATAGAGGATGATTTAGAAGAAGAAGACATCAAGCGAGGA
Ensembl | human accession no.
ENSG00000119242
Ensembl | human accession no.
ENSG00000173013
Ensembl | human accession no.
ENSG00000142039
Ensembl | human accession no.
ENSG00000149231
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_025140
NCBI accession no.
NM_153376
NCBI accession no.
NM_052848
NCBI accession no.
NM_024725
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU049331-50UG04061828335404
EHU049331-20UG04061828570720