Przejdź do
EHU047281
MISSION® esiRNA
targeting human CA14
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TAAGAGAGCTGCTCCCCAAACAGCTGGGGCAGTACTTCCGCTACAATGGCTCGCTCACAACTCCCCCTTGCTACCAGAGTGTGCTCTGGACAGTTTTTTATAGAAGGTCCCAGATTTCAATGGAACAGCTGGAAAAGCTTCAGGGGACATTGTTCTCCACAGAAGAGGAGCCCTCTAAGCTTCTGGTACAGAACTACCGAGCCCTTCAGCCTCTCAATCAGCGCATGGTCTTTGCTTCTTTCATCCAAGCAGGATCCTCGTATACCACAGGTGAAATGCTGAGTCTAGGTGTAGGAATCTTGGTTGGCTGTCTCTGCCTTCTCCTGGCTGTTTATTTCATTGCTAGAAAGATTCGGAAGAAGAGGCTGGAAAACCGAAAGAGTGTGGTCTTCACCTCAGCACA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CA14(23632)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU053171EHU050851EHU132131
esiRNA cDNA target sequence
TAAGAGAGCTGCTCCCCAAACAGCTGGGGCAGTACTTCCGCTACAATGGCTCGCTCACAACTCCCCCTTGCTACCAGAGTGTGCTCTGGACAGTTTTTTATAGAAGGTCCCAGATTTCAATGGAACAGCTGGAAAAGCTTCAGGGGACATTGTTCTCCACAGAAGAGGAGCCCTCTAAGCTTCTGGTACAGAACTACCGAGCCCTTCAGCCTCTCAATCAGCGCATGGTCTTTGCTTCTTTCATCCAAGCAGGATCCTCGTATACCACAGGTGAAATGCTGAGTCTAGGTGTAGGAATCTTGGTTGGCTGTCTCTGCCTTCTCCTGGCTGTTTATTTCATTGCTAGAAAGATTCGGAAGAAGAGGCTGGAAAACCGAAAGAGTGTGGTCTTCACCTCAGCACA
esiRNA cDNA target sequence
AGTGTCCGTGGGAAAGTTTGGAGTCTAGCTGTAGGAAATGAACTAAATATCACTCCTGAACTTTATGAAATCTTCCTCTCAAGAGCAAAAGAACGGTGGAAAAGTTTCAGTGAAACAAGTTCAGAGAATGATACAGAAGGTGTATCTGTTGCTGATCGAGAGGCCAGTCTGGAATTAATTAAGTTGGACATATCCCGTACATTTCCATCTCTCTACATCTTTCAGAAGGGTGGTCCATATCATGATGTCTTGCATAGTATTTTAGGGGCATACACATGCTACAGGCCTGATGTTGGTTATGTCCAAGGGATGTCCTTCATTGCAGCAGTACTCATTCTCAATTTGGAAGAGGCAGATGCCTTTATCGCATTTGCCAATCTCCTGAATAAGCCATGCCAGT
esiRNA cDNA target sequence
CAAGAGGAATGGTGCCCTTAGGACCACAGAACTATGGAGGTGCAATGAGACCCCCACTGAATGCTTTAGGTGGCCCTGGAATGCCTGGAATGAACATGGGTCCAGGTGGTGGTAGACCTTGGCCAAACCCAACAAATGCCAATTCAATACCATACTCCTCAGCATCTCCTGGGAATTATGTAGGTCCTCCAGGAGGTGGAGGGCCACCAGGAACACCCATCATGCCTAGTCCAGCAGATTCAACCAACTCTGGTGATAACATGTATACTTTAATGAATGCAGTACCTCCTGGACCTAACAGACCTAATTTTCCAATGGGTCCTGGGTCAGATGGTCCCATGGGTGGATTAGGAGGAATGGAGTCACATCACATGAATGGCTCTTTAGGCTCAGGAGATATGGACAGTATTTCCAAGAATTCTCCCAATAATATGAGCCTGAGTAATCAACCG
esiRNA cDNA target sequence
GGGCAAAGTATGTGGTTCGTGAAGGTGATAATGTGAATTATGATTGGATACACTGGGATCCAGAACACTCATATGAGTTTAAGCATTCCAGACCAAAGAAGCCACGGAGTCTAAGAATTTATGAATCTCATGTGGGAATTTCTTCCCATGAAGGAAAAGTAGCTTCTTATAAACATTTTACATGCAATGTACTACCAAGAATCAAAGGCCTTGGATACAACTGCATTCAGTTGATGGCAATCATGGAGCATGCTTACTATGCCAGCTTTGGTTACCAAATCACAAGCTTCTTTGCAGCTTCCAGCCGTTATGGAACACCTGAAGAGCTACAAGAACTGGTAGACACAGCTCATTCCATGGGTATCATAGTCCTCTTAGATGTGGTACACAGCCATGCTTCAA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... CA14(23632)
Gene Information
human ... TBC1D12(23232)
Gene Information
human ... SSBP2(23635)
Gene Information
human ... GBE1(2632)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000118298
Ensembl | human accession no.
ENSG00000108239
Ensembl | human accession no.
ENSG00000145687
Ensembl | human accession no.
ENSG00000114480
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_012113
NCBI accession no.
NM_015188
NCBI accession no.
NM_012446
NCBI accession no.
NM_000158
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Desingu Ayyappa Raja et al.
EMBO reports, 21(1), e48333-e48333 (2019-11-12)
Tanning response and melanocyte differentiation are mediated by the central transcription factor MITF. This involves the rapid and selective induction of melanocyte maturation genes, while concomitantly the expression of other effector genes is maintained. In this study, using cell-based and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU047281-20UG04061828555918
EHU047281-50UG04061828320608