Przejdź do
EHU045491
MISSION® esiRNA
targeting human SH3GL2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGAACTGTCGGAGGTCAAAGACTCTTTGGACATAGAAGTGAAGCAGAACTTCATTGACCCTCTTCAGAATCTTCATGACAAAGATCTTAGGGAAATTCAACATCATCTAAAGAAGTTGGAGGGTCGACGCCTGGATTTTGATTATAAGAAGAAACGACAAGGCAAGATTCCGGATGAAGAGCTTCGTCAAGCTCTAGAGAAATTTGATGAGTCTAAGGAAATTGCTGAGTCAAGCATGTTCAATCTCTTGGAGATGGATATTGAACAAGTGAGCCAGCTCTCTGCACTTGTGCAAGCTCAGCTGGAGTACCACAAGCAGGCAGTCCAGATCCTGCAGCAAGTCACGGTCAGACTGGAAGAAAGAATAAGACAGGCTTCATCTCAGCCTAGAAGGGAATATCAACCTAAACCACGAATGAGCCTGGAGTTTCCAACTGGAGACAGTACTCAGCCCAATGGG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SH3GL2(6456)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU093881EHU118581EHU080591
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000107295
Ensembl | human accession no.
ENSG00000140600
Ensembl | human accession no.
ENSG00000141985
Ensembl | human accession no.
ENSG00000148341
esiRNA cDNA target sequence
GGAACTGTCGGAGGTCAAAGACTCTTTGGACATAGAAGTGAAGCAGAACTTCATTGACCCTCTTCAGAATCTTCATGACAAAGATCTTAGGGAAATTCAACATCATCTAAAGAAGTTGGAGGGTCGACGCCTGGATTTTGATTATAAGAAGAAACGACAAGGCAAGATTCCGGATGAAGAGCTTCGTCAAGCTCTAGAGAAATTTGATGAGTCTAAGGAAATTGCTGAGTCAAGCATGTTCAATCTCTTGGAGATGGATATTGAACAAGTGAGCCAGCTCTCTGCACTTGTGCAAGCTCAGCTGGAGTACCACAAGCAGGCAGTCCAGATCCTGCAGCAAGTCACGGTCAGACTGGAAGAAAGAATAAGACAGGCTTCATCTCAGCCTAGAAGGGAATATCAACCTAAACCACGAATGAGCCTGGAGTTTCCAACTGGAGACAGTACTCAGCCCAATGGG
esiRNA cDNA target sequence
GCTGCAGAGCAAGCTACAGATGCGAATATCAGCTGCATCCAGTGTCCCCAGACGAGAATACAAGCCAAGGCCTGTGAAAAGGAGTTCTAGTGAGCTCAATGGAGTTTCCACCACCTCTGTAGTGAAGACGACAGGTTCTAACATTCCCATGGACCAGCCCTGCTGTCGTGGTCTCTATGACTTTGAGCCAGAAAACCAAGGAGAATTAGGATTTAAAGAAGGGGACATCATTACATTAACCAATCAAATAGATGAAAACTGGTATGAAGGAATGATACACGGAGAATCGGGATTCTTCCCCATTAATTACGTGGAAGTGATCGTGCCTTTACCTCAGTAAATGTGTAACACAAACTCTGGACATACTTTCGTAACTGAAATGAATTCACACCAGTGTGCTCTCAGTGCGGTGTTCTGTGACAT
esiRNA cDNA target sequence
GGACCAAGCTGGATGATGACTTCAAAGAGATGGAGAAGAAGGTGGATGTCACCAGCAAGGCGGTGACAGAAGTGCTGGCCAGGACCATCGAGTACCTGCAGCCCAACCCAGCCTCGCGGGCTAAGCTGACCATGCTCAACACGGTGTCCAAGATCCGGGGCCAGGTGAAGAACCCCGGCTACCCGCAGTCGGAGGGGCTTCTGGGCGAGTGCATGATCCGCCACGGGAAGGAGCTGGGCGGCGAGTCCAACTTTGGTGACGCATTGCTGGATGCCGGCGAGTCCATGAAGCGCCTGGCAGAGGTGAAGGACTCCCTGGACATCGAGGTCAAGCAGAACTTCATTGACCCCCTCCAGAACCTGTGCGAGAAAGACCTGAAGGAGATCCAGCACCACCTGAAGAAACTGGAGGGCCGCCGCCTGGACTTTGACTACAAGAAGAAGCGGCAGGGCAAGATCCCCGATGAGGAGCTACGCCAGGCGCTGGAGAAGTTCGAGGAGTCCAAGGAGGTGGCAGAAACCAGCATGCACAACCTCCTGGAGACTGACATCGAGCAGGTGAGTCA
esiRNA cDNA target sequence
CCTGAGCAGCACCTCACCCACCACTGCTGCGGCCACTATGCCTGTGGTGCCCTCTGTGGCCAGCCTGGCCCCTCCGGGGGAGGCCTCGCTCTGCCTGGAAGAGGTGGCCCCCCCTGCCAGTGGGACCCGCAAAGCTCGGGTGCTCTATGACTACGAGGCAGCCGACAGCAGTGAGCTGGCCCTGCTGGCTGATGAGCTCATCACTGTCTACAGCCTGCCTGGCATGGACCCTGACTGGCTCATTGGCGAGAGAGGCAACAAGAAGGGCAAGGTCCCTGTCACCTACTTGGAACTGCTCAGCTAGGCAGGTGCCCCCATCCCCCCCGCATTCTGGCCTAGGCAGGAGAGGATGGGCGCAGCCCTGCCACTTAACTTGTTTGTTGGTGACACAGTTGTTCAGAGTGGGGAGAATTCACCCCATTCTGTCCCTGCCCCTAGT
Gene Information
human ... SH3GL2(6456)
Gene Information
human ... SH3GL3(6457)
Gene Information
human ... SH3GL1(6455)
Gene Information
human ... SH3GLB2(56904)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_003026
NCBI accession no.
NM_003027
NCBI accession no.
NM_003025
NCBI accession no.
NM_020145
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU045491-20UG04061828554409
EHU045491-50UG04061831371673