Przejdź do
EHU044401
MISSION® esiRNA
targeting human YIPF1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCAATACCCGGGAAAAACTTTGTGAGGTTATATATCCGCAGCAATCCAGATCTCTATGGCCCCTTTTGGATATGTGCCACGTTGGTCTTTGCCATAGCAATTAGTGGGAATCTTTCCAACTTCTTGATCCATCTGGGAGAGAAGACGTACCATTATGTGCCCGAATTCCGAAAAGTGTCCATAGCAGCTACCATCATCTATGCCTATGCCTGGCTGGTTCCTCTTGCACTCTGGGGTTTCCTCATGTGGAGAAACAGCAAAGTTATGAACATCGTCTCCTATTCATTTCTGGAGATTGTGTGTGTCTATGGATATTCCCTCTTCATTTATATCCCCACCGCAATACTGTGGATTATCCCCCAGAAAGCTGTTCGTTGGATTCTAGTCATGATTGCCCTGGGCATCTCAGGATCTCTCTTGGCAATGACATTTTGGCCAGCTGTTCGTGAGGATAACCGACG
Ensembl | human accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... YIPF1(54432)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU046541EHU124171EHU139001
esiRNA cDNA target sequence
CCAATACCCGGGAAAAACTTTGTGAGGTTATATATCCGCAGCAATCCAGATCTCTATGGCCCCTTTTGGATATGTGCCACGTTGGTCTTTGCCATAGCAATTAGTGGGAATCTTTCCAACTTCTTGATCCATCTGGGAGAGAAGACGTACCATTATGTGCCCGAATTCCGAAAAGTGTCCATAGCAGCTACCATCATCTATGCCTATGCCTGGCTGGTTCCTCTTGCACTCTGGGGTTTCCTCATGTGGAGAAACAGCAAAGTTATGAACATCGTCTCCTATTCATTTCTGGAGATTGTGTGTGTCTATGGATATTCCCTCTTCATTTATATCCCCACCGCAATACTGTGGATTATCCCCCAGAAAGCTGTTCGTTGGATTCTAGTCATGATTGCCCTGGGCATCTCAGGATCTCTCTTGGCAATGACATTTTGGCCAGCTGTTCGTGAGGATAACCGACG
esiRNA cDNA target sequence
ACGCGGAGGTTAAGCTCATTCTGTACCATTGGACGCATTCGTTCAGCTCTCAAAAGGTGCGCTTGGTAATTGCTGAAAAGGCATTGAAGTGCGAGGAACATGATGTAAGTCTGCCCTTGAGTGAGCACAATGAGCCTTGGTTTATGCGTTTGAACTCAACTGGAGAAGTGCCTGTCCTTATCCACGGGGAAAACATAATTTGTGAGGCCACTCAGATCATTGATTATCTTGAACAGACTTTCCTGGATGAAAGAACACCCAGGTTAATGCCTGATAAAGAAAGCATGTATTACCCACGGGTACAACATTACCGAGAGCTGCTTGACTCCTTGCCAATGGATGCCTATACACATGGCTGCATTTTACATCCTGAGTTAACTGTGGACTCCATGATCCCGGCTTAT
esiRNA cDNA target sequence
CCAAGCTCCGAAGCATCATGATGAGCCAGGATCTAGAAAATGTGACTTCCAAAGAGATTCGTAATGAATTAGAGAAACAGATGAATTGTAACTTGAAGGAACTCAAGGAATTTATAGACAATGAGATGCTACTTATCTTGGGACAGATGGACAAGCCCTCCCTTATCTTCGATCATCTTTATCTCGGCTCTGAATGGAATGCATCCAATCTGGAGGAACTGCAGGGCTCAGGGGTTGATTACATTTTAAATGTTACCAGAGAAATCGATAATTTTTTTCCTGGCTTATTTGCATATCATAACATCCGAGTCTACGATGAAGAGACCACAGACCTCCTCGCCCACTGGAATGAAGCGTATCATTTTATAAACAAAGCGAAGAGGAACCATTCCAAGTGCCT
esiRNA cDNA target sequence
TCACCCTGAGATGCATGGTATGTCAGAAAGGATTAACTGGACAAGCAGAAGCAAGGGAACATGCCAAGGAGACAGGCCATACCAACTTTGGAGAAGTGTGACCTATGCATGAATGAGGGTTGAAGCCTACTACCTCACACATCCAGAAGGCTCTGGGTTTTCCAATAAGCTATGGTAACCCTAAAGAACAAAGGATACAATGCTTGAACCATCCTTTTAACTTAAAACCACTAAGACACTGAAATTCCTTGTTAAGATTAAAATTAGTGTGCAAGTTTACAGATGTGTGTCTACAGTGGTAAACTGTACATACATGCCTCTTTCTGCTGGAGTGACAGAATAGGTGATCCTTGCCACCTACTGACACTGACCTGAAGGTTGAGATTGAGTATTATAAACTAGCACCCAGCAGCTTT
Ensembl | human accession no.
ENSG00000058799
Ensembl | human accession no.
ENSG00000104381
Ensembl | human accession no.
ENSG00000084112
Ensembl | human accession no.
ENSG00000180667
Gene Information
human ... YIPF1(54432)
Gene Information
human ... GDAP1(54332)
Gene Information
human ... SSH1(54434)
Gene Information
human ... YOD1(55432)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU044401-20UG04061828536849
EHU044401-50UG04061828303793