Przejdź do
EHU040261
MISSION® esiRNA
targeting human TMEM109
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGGATAGCAGTGGCCTGAGAAAGACCCAGTCATGGCAGCCTCCAGCATCAGTTCACCATGGGGAAAGCATGTGTTCAAAGCCATTCTGATGGTCCTAGTGGCCCTTATCCTCCTCCACTCAGCATTGGCCCAGTCCCGTCGAGACTTTGCACCACCAGGCCAACAGAAGAGAGAAGCCCCAGTTGATGTCTTGACCCAGATAGGTCGATCTGTGCGAGGGACACTGGATGCCTGGATTGGGCCAGAGACCATGCACCTGGTGTCAGAGTCTTCGTCCCAAGTGTTGTGGGCCATCTCATCAGCCATTTCTGTGGCCTTCTTTGCTCTGTCTGGGATCGCCGCACAGCTGCTGAATGCCTTGGGACTAGCTGGTGATTACCTCGCCCAGGGCCTGAAGCTCAGCCCTGGCCAGGTCCAGACCTTCCTGCTGTGGGGAGCAGGGGCCCTGGTCGTCTACTGGCTGCT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TMEM109(79073)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU135011EHU045621EHU042641
Gene Information
human ... TMEM109(79073)
Gene Information
human ... TMEM107(84314)
Gene Information
human ... TMEM102(284114)
Gene Information
human ... DCTPP1(79077), AC106782.6(79077)
esiRNA cDNA target sequence
AGGATAGCAGTGGCCTGAGAAAGACCCAGTCATGGCAGCCTCCAGCATCAGTTCACCATGGGGAAAGCATGTGTTCAAAGCCATTCTGATGGTCCTAGTGGCCCTTATCCTCCTCCACTCAGCATTGGCCCAGTCCCGTCGAGACTTTGCACCACCAGGCCAACAGAAGAGAGAAGCCCCAGTTGATGTCTTGACCCAGATAGGTCGATCTGTGCGAGGGACACTGGATGCCTGGATTGGGCCAGAGACCATGCACCTGGTGTCAGAGTCTTCGTCCCAAGTGTTGTGGGCCATCTCATCAGCCATTTCTGTGGCCTTCTTTGCTCTGTCTGGGATCGCCGCACAGCTGCTGAATGCCTTGGGACTAGCTGGTGATTACCTCGCCCAGGGCCTGAAGCTCAGCCCTGGCCAGGTCCAGACCTTCCTGCTGTGGGGAGCAGGGGCCCTGGTCGTCTACTGGCTGCT
esiRNA cDNA target sequence
GGGACAATTGAGATGGCTGAACTACTGAATAAAAAAAAAACAACGCTGTTTTCTAGTCCTGCAGACCGTAAGATACTTGGTATCGCTTCTATTTTGGTTACTACGGTAGGTGCCTGGCGGAAGGGAGTGGGCGGAGATATGTAAATAGAAAGTGCGTACAGTTAGAACGTCCGGCACGTAACTGATCGGAGCATTCTGGGAAGAAGTAATTTATTCCTTTTCGGCAGCCGAATGAAAAAAAAATTTAAAAAAATGTGCGAGCTAATATGGCAAAACAACTGGAAGGACGCTAAATAATAGGATTGCTCATACCAGCGCGTTATGAACTCACCCTAGCTTGTAACGGAATCTTTTTCACTGAGTGCAGAATGTCGGCTGTTTGTCTGTATCGTCAGGTGGG
esiRNA cDNA target sequence
CAGGAATTGACCCAGCTGATCCAGGAGCTGGGTGTGCAGGAGAGCTGGAGTGACGGGCCCAAGCCGGGAGCCGATCTCCTCCGGGCCAAGGACTTTGTCTTCTCTTTGCTTGGTCTAGTTCACCGCCGGGACCCTCGCTTTCCTCCCCAGGCAGAGCTCTTGCTGCTTCGTGGTGGGATTCGCGAGGGCTCCCTGGATCTGGGGCATGCACCCCTGGGTCCCTACGCCCGGGGACCTCACTACGATGCCGGCTTCACACTCCTAGTGCCCATGTTTTCACTGGACGGCACTGAACTGCAACTGGACCTGGAATCCTGTTACGCACAGGTCTGCCTCCCAGAGATGGTGTGCGGAACCCCCATCCGGGAGATGTGGCAGGATTGCTTAGGACCCCCAGTCCCAGGAGCACGTGATTCGATCCACCGAACGGAGAGCGAAGAAAGTTCCAAGGACTGGCAA
esiRNA cDNA target sequence
AGCAGTGCTCTCCAAAATGGACATCAACCGGCGACGCTACCCAGCCCATCTGGCCCGCAGCTCTTCCCGCAAGTATACAGAATTGCCCCATGGGGCCATCTCTGAAGACCAGGCTGTGGGGCCTGCGGACATTCCCTGTGACTCCACAGGCCAGACCTCAACCTAGAAAGATGGCCACAGGACTTGCAACTCAGGGTGGTGTCTGAAGAGCAGAGAGTGGCCTGGCCCTGGAGCCTTTTTCTAGTCTTTTCAGAATAGATCATGGGCCTGAGGCCTCCACTTCTTGAGGTCTGAGGCCCAGCAGCCTCTAGAAGGTAGCCTCCTGGTGTTTGTTCTCCCAGTAAAATGGTTTTGGGCGATAACTTCTAGATTATTCCTGGATGGCCAGGGAGGCTCTCTGTCTCAGCAGGTGATGACGGGGGTACCAGGGGTGCCTCTGAGACCCATTCTCGTGTTTCCCTGT
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000110108
Ensembl | human accession no.
ENSG00000179029
Ensembl | human accession no.
ENSG00000181284
Ensembl | human accession no.
ENSG00000179958
NCBI accession no.
NM_024092
NCBI accession no.
NM_032354
NCBI accession no.
NM_178518
NCBI accession no.
NM_024096
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU040261-50UG04061828299874
EHU040261-20UG04061828535026