Przejdź do
EHU036611
MISSION® esiRNA
targeting human SLC25A36
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGGGGCATGTCTGCTTCATATGCTGGTATATCAGAGACTGTTATCCATTTTGTTATTTATGAAAGTATAAAACAAAAACTACTGGAATATAAGACTGCTTCTACAATGGAAAATGATGAAGAGTCTGTGAAAGAAGCATCAGATTTTGTGGGAATGATGCTAGCTGCTGCCACCTCAAAAACTTGTGCCACAACTATAGCATATCCACATGTTGTAAGAACAAGACTACGTGAAGAGGGAACAAAATACAGATCTTTTTTTCAGACTCTATCTTTGCTTGTTCAAGAAGAAGGTTATGGGTCTCTTTATCGTGGTCTGACAACTCATCTAGTGAGACAGATTCCAAACACAGCCATTATGATGGCCACCTATGAATTGGTGGTTTACCTACTCAATGGATAGCAGCACGA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SLC25A36(55186)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU108811EHU154561EHU066411
esiRNA cDNA target sequence
AGGGGCATGTCTGCTTCATATGCTGGTATATCAGAGACTGTTATCCATTTTGTTATTTATGAAAGTATAAAACAAAAACTACTGGAATATAAGACTGCTTCTACAATGGAAAATGATGAAGAGTCTGTGAAAGAAGCATCAGATTTTGTGGGAATGATGCTAGCTGCTGCCACCTCAAAAACTTGTGCCACAACTATAGCATATCCACATGTTGTAAGAACAAGACTACGTGAAGAGGGAACAAAATACAGATCTTTTTTTCAGACTCTATCTTTGCTTGTTCAAGAAGAAGGTTATGGGTCTCTTTATCGTGGTCTGACAACTCATCTAGTGAGACAGATTCCAAACACAGCCATTATGATGGCCACCTATGAATTGGTGGTTTACCTACTCAATGGATAGCAGCACGA
esiRNA cDNA target sequence
TGCCCTGAGGAGCATCTATCACAGTGAGGGGCACCGGGGCCTCTTCAGTGGCCTGACAGCAACTCTCCTTCGAGATGCGCCCTTCTCAGGAATCTACCTGATGTTTTACAACCAGACCAAAAATATAGTGCCTCATGACCAGGTGGATGCAACCCTTATTCCTATTACAAATTTCAGCTGTGGGATATTTGCTGGTATTCTGGCCTCACTGGTAACTCAACCTGCGGATGTTATCAAAACTCATATGCAGCTTTATCCACTGAAGTTTCAATGGATTGGCCAAGCAGTGACACTTATTTTCAAAGACTATGGACTACGTGGCTTCTTCCAAGGTGGCATCCCCCGAGCCCTCCGCAGAACTCTAATGGCAGCAATGGCGTGGACGGTGTATGAAGAGATGATGGCCAAGATGG
esiRNA cDNA target sequence
ACTCCCTTCGATGTGGTCAGCACGCGGCTATACAATCAGCCGGTGGACACAGCTGGCAGGGGCCAGCTCTATGGGGGCCTCACCGACTGCATGGTGAAGATCTGGCGGCAGGAGGGCCCCCTGGCACTCTACAAGGGCCTGGGCCCCGCCTACCTGCGCCTGGGCCCCCACACCATCCTCAGCATGCTCTTCTGGGACGAGCTTCGGAAACTGGCTGGGCGGGCCCAGCACAAGGGCACCTAGACGACGGCCCTCACCCCCACGTCCTGACACGGCCGGCACTTGGCCGGAAGTGAGAGCCTGCTCCAGGACAACTGGCTGTCCCGGGGCGGGCCATGGGCCCAGGCCCTGCCAGAGGTCCCGGGAGAGTGTGGACAGCTCTGGTCCATCCAGCCCCTTGGCCCACCCAGGTCCAGAGCATCCACTT
esiRNA cDNA target sequence
GCCGCCAATGTCAGGTTAATTACCATGCTCAGCATTACCATCTCACTCCATTTACAGTCATCAATATTATGTACAGTTTCAACAAAACTCAGGGACCTAGAGCCCTGTGGAAAGGAATGGGAAGTACATTTATTGTCCAGGGAGTCACACTTGGAGCAGAAGGCATAATTAGTGAATTTACACCTTTGCCAAGGGAGGTTTTACATAAATGGAGTCCTAAACAAATAGGAGAACACCTTCTACTGAAATCCCTAACTTACGTGGTGGCAATGCCTTTTTATTCAGCAAGTCTGATTGAAACAGTGCAGAGTGAGATAATTCGAGATAATACTGGCATTTTGGAGTGTGTTAAAGAAGGAATTGGAAGAGTGATAGGCATGGGAGTGCCTCATAGCAAACGACTTCTTCCGCTTC
Gene Information
human ... SLC25A36(55186)
Gene Information
human ... SLC25A38(54977)
Gene Information
human ... SLC25A34(284723)
Gene Information
human ... SLC25A46(91137)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000114120
Ensembl | human accession no.
ENSG00000144659
Ensembl | human accession no.
ENSG00000162461
Ensembl | human accession no.
ENSG00000164209
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_018155
NCBI accession no.
NM_017875
NCBI accession no.
NM_207348
NCBI accession no.
NM_138773
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU036611-20UG04061828547128
EHU036611-50UG04061828311873