Przejdź do
EHU025641
MISSION® esiRNA
targeting human E2F8
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GTGGATTACCTGAGGCCAAAGACTGTATACACGAACACTTATCTGGAGATGAATTTGAGAAATCCCAACCAAGTCGAAAAGAGAAAAGTTTAGGATTATTGTGTCATAAGTTCTTAGCACGATATCCTAATTATCCCAACCCTGCTGTGAATAATGACATCTGCCTTGACGAAGTGGCAGAGGAACTTAATGTTGAACGTCGACGCATTTACGATATCGTGAACGTCCTAGAGAGTTTACATATGGTGAGCCGCCTCGCCAAAAACAGGTACACTTGGCACGGGCGACACAATCTCAACAAAACCCTTGGCACCTTGAAGAGCATCGGGGAGGAGAATAAGTACGCCGAGCAGATTATGATGATCAAAAAGAAAGAATATGAGCAAGAGTTTGACTTTATTAAGAGTTACAGTATAGAGGATCATATCATCAAATCAAACACTGGCCCAAATGGACACCCAGACATGTGTTTTGTGGAACTCCCTGGA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... E2F8(79733)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU073181EHU072931EHU039981
Gene Information
human ... E2F8(79733)
Gene Information
human ... NDUFAF5(79133), C20orf7(79133)
Gene Information
human ... TTLL7(79739)
Gene Information
human ... TEFM(79736), C17orf42(79736)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000129173
Ensembl | human accession no.
ENSG00000101247
Ensembl | human accession no.
ENSG00000137941
Ensembl | human accession no.
ENSG00000172171
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GTGGATTACCTGAGGCCAAAGACTGTATACACGAACACTTATCTGGAGATGAATTTGAGAAATCCCAACCAAGTCGAAAAGAGAAAAGTTTAGGATTATTGTGTCATAAGTTCTTAGCACGATATCCTAATTATCCCAACCCTGCTGTGAATAATGACATCTGCCTTGACGAAGTGGCAGAGGAACTTAATGTTGAACGTCGACGCATTTACGATATCGTGAACGTCCTAGAGAGTTTACATATGGTGAGCCGCCTCGCCAAAAACAGGTACACTTGGCACGGGCGACACAATCTCAACAAAACCCTTGGCACCTTGAAGAGCATCGGGGAGGAGAATAAGTACGCCGAGCAGATTATGATGATCAAAAAGAAAGAATATGAGCAAGAGTTTGACTTTATTAAGAGTTACAGTATAGAGGATCATATCATCAAATCAAACACTGGCCCAAATGGACACCCAGACATGTGTTTTGTGGAACTCCCTGGA
esiRNA cDNA target sequence
CTGCTGCATCGAGACACAATGCTGGCAGCTGCGGCAGTGTACAGAGAAATGTACAGAAATGAAGATGGTTCAGTACCTGCTACATACCAGATCTATTACATGATAGGATGGAAATATCATGAGTCACAGGCAAGACCAGCTGAAAGAGGTTCCGCAACTGTGTCATTTGGAGAGCTAGGAAAAATAAACAACCTTATGCCACCGGGGAAAAAATCACAATAAATATTTATTCAGTGTTAATGTCGTCCAGAATTTTCATCAGAAATGGATAGCTTTAACATCTAAAATTATTATATTTTGAAGCAAGAAGCACTCTAAGCTATTTACTAATAGGCTTTTCATATAATTAGGAAAACCTAATATCACATCTATAGTAACCATTTCAGTTTCATATTGTTTCTGTTCTCATAAGGATACTGCTGAGTGTCTTTGCAGATTCAGCCTAAAAGC
esiRNA cDNA target sequence
CTGCAGCAGTGACAGCAGTTATGATAGTAGCAGCAGCTCTTCAGAATCTGACGAAAATGAAAAAGAAGAGTACCAAAATAAGAAAAGAGAAAAGCAAGTTACATATAATCTTAAACCCTCCAACCACTACAAATTAATTCAACAACCCAGCTCCATAAGACGTTCAGTCAGCTGCCCTCGGTCCATCTCTGCTCAATCACCTTCCAGTGGGGACACCCGCCCATTTTCTGCTCAACAAATGATATCTGTGTCACGGCCAACTTCTGCATCTCGGTCACATTCCTTAAACCGTGCTTCCTCCTACATGAGGCATCTGCCTCACAGTAATGATGCCTGCTCTACCAACTCTCAAGTGAGTGAGTCTTTGCGGCAACTGAAAACAAAAGAACAAGAAGATGATCTAACAAGTCAGACCTTATTTGTTCTCAAAGACATGAAGATCCGGTTTCCA
esiRNA cDNA target sequence
CTTCAGAACAGCAGGCTTCCATCTTGCATGTGTTGAATACAGCATCTACTAAAGAACTTGAAGCTTTCCGATTGCTTCGTGGAAGAAGGTCCATCAATATCGTAGAGCACAGAGAAAACTTTGGGCCATTTCAGAATTTAGAGAGTTTAATGAATGTGCCCTTGTTTAAGTATAAAAGTACAGTTCAAGTTTGTAACTCCATACTTTGTCCAAAGACTGGACGGGAAAAAAGAAAGTCACCGGAAAACCGGTTCCTGAGAAAGCTCCTCAAACCAGACATAGAAAGAGAAAGACTTAAGGCAGTTAATAGTATCATATCTATCGTTTTTGGTACTCGAAGAATTGCCTGGGCTCACCTTGATCGTAAGTTGACAGTGCTGGACTGGCAGCAAAGTGACCGTTGGAGTT
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_024680
NCBI accession no.
NM_024120
NCBI accession no.
NM_024686
NCBI accession no.
NM_024683
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU025641-20UG04061828585724
EHU025641-50UG04061828351190