Przejdź do
EHU007271
MISSION® esiRNA
targeting human MTCH2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CACATTGCCAGTATCGATGGGAGGCGCGGGTTGTTCACAGGCTTAACTCCAAGACTGTGTTCGGGAGTCCTTGGAACTGTGGTCCATGGTAAAGTTTTACAGCATTACCAGGAGAGTGACAAGGGTGAGGAGTTAGGACCTGGAAATGTACAGAAAGAAGTCTCATCTTCCTTTGACCACGTTATCAAGGAGACAACTCGAGAGATGATCGCTCGTTCTGCTGCTACCCTCATCACACATCCCTTCCATGTGATCACTCTGAGATCTATGGTACAGTTCATTGGCAGAGAATCCAAGTACTGTGGACTTTGTGATTCCATAATAACCATCTATCGGGAAGAGGGCATTCTAGGATTTTTCGCGGGTCTTGTTCCTCGCCTTCTAGGTGACATCCTTTCTTTGTGGCTGTGTAACTCACTGGCCTACCTCGTCAAT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MTCH2(23788)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU114301EHU147061EHU047901
esiRNA cDNA target sequence
CACATTGCCAGTATCGATGGGAGGCGCGGGTTGTTCACAGGCTTAACTCCAAGACTGTGTTCGGGAGTCCTTGGAACTGTGGTCCATGGTAAAGTTTTACAGCATTACCAGGAGAGTGACAAGGGTGAGGAGTTAGGACCTGGAAATGTACAGAAAGAAGTCTCATCTTCCTTTGACCACGTTATCAAGGAGACAACTCGAGAGATGATCGCTCGTTCTGCTGCTACCCTCATCACACATCCCTTCCATGTGATCACTCTGAGATCTATGGTACAGTTCATTGGCAGAGAATCCAAGTACTGTGGACTTTGTGATTCCATAATAACCATCTATCGGGAAGAGGGCATTCTAGGATTTTTCGCGGGTCTTGTTCCTCGCCTTCTAGGTGACATCCTTTCTTTGTGGCTGTGTAACTCACTGGCCTACCTCGTCAAT
esiRNA cDNA target sequence
TGGGGAGGAAGGTCCTCTATCTGCCGAGCTTCTTCACCTACGCCAAGTACATCGTGCAAGTGGATGGTAAGATAGGGCTGTTCCGAGGCCTGAGTCCCCGGCTGATGTCCAACGCCCTCTCTACTGTGACTCGGGGTAGCATGAAGAAGGTTTTCCCTCCAGATGAGATTGAGCAGGTTTCCAACAAGGATGATATGAAGACTTCCCTGAAGAAAGTTGTGAAGGAGACCTCCTACGAGATGATGATGCAGTGTGTGTCCCGCATGTTGGCCCACCCCCTGCATGTCATCTCAATGCGCTGCATGGTCCAGTTTGTGGGACGGGAGGCCAAGTACAGTGGTGTGCTGAGCTCCATTGGGAAGATTTTCAAAGAGGAAGGGCTGCTGGGATTCTTCGTTGGATTAATCCCTCACCTCCTGGGCGATGTGGTTTTCTTGTGGGGCTGTAACC
esiRNA cDNA target sequence
CTGCCCTTGGTACACTGGATTACCATTTATTCCGTATTTGGATAACTTGCCAAACTTCAACAGATCAATTGATGGACCAATAAGACTGCCAATTGTGGATAAGTACAAAGATATGGGCACTGTGGTCCTGGGAAAGCTGGAATCCGGGTCCATTTTTAAAGGCCAGCAGCTCGTGATGATGCCAAACAAGCACAATGTAGAAGTTCTTGGAATACTTTCTGATGATACTGAAACTGATTTTGTAGCCCCAGGTGAAAACCTCAAAATCAGACTGAAGGGAATTGAAGAAGAAGAGATTCTTCCAGGATTCATACTTTGTGATCCTAGTAACCTCTGCCATTCTGGACGCACGTTTGATGTTCAGATAGTGATTATTGAGCACAAATCCATCATCTGCCCAGGTTATAATGCGGTGCTGC
esiRNA cDNA target sequence
GCGAACGGCTTAACCTACAGATTGAAGAGGTCGGAAGCTCTGAGGCCCGGGGCTTCCGGAGGTCGCGGAGATGGAATTGGAGCAGAGAGAAGGGACCATGGCAGCCGTGGGCTTTGAGGAGTTCTCAGCGCCGCCAGGCTCAGAGTTGGCGTTGCCTCCCCTATTTGGTGGCCACATCCTGGAGAGCGAGCTGGAGACGGAAGTGGAGTTTGTGTCAGGTGGTCTGGGCGGCTCAGGGCTCCGGGAGCGAGATGAAGAGGAAGAGGCAGCCCGGGGTCGGCGGCGGCGCCAGCGGGAATTAAATCGCAGAAAGTACCAGGCACTAGGTCGGCGCTGCCGGGAGATCGAGCAGGTGAACGAGCGGGTCCTGAACAGGCTCCATCAGGTGCAGAGGATAACTCGG
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000109919
Ensembl | human accession no.
ENSG00000137409
Ensembl | human accession no.
ENSG00000189369
Ensembl | human accession no.
ENSG00000105619
Gene Information
human ... MTCH2(23788)
Gene Information
human ... MTCH1(23787)
Gene Information
human ... GSPT2(23708)
Gene Information
human ... TFPT(29844)
NCBI accession no.
NM_014342
NCBI accession no.
NM_014341
NCBI accession no.
NM_018094
NCBI accession no.
NM_013342
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)