Przejdź do
EHU005281
MISSION® esiRNA
targeting human SLC35F1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCCAGCTCCTGGACTGTTTTGTGATCCCAGTCGTGATTTTGCTCTCCTGGTTCTTCCTGCTGATCCGGTACAAGGCTGTGCATTTCATCGGCATCGTTGTCTGCATCCTGGGAATGGGCTGCATGGTGGGAGCAGATGTGCTTGTGGGAAGACATCAGGGAGCAGGGGAAAATAAGCTGGTAGGGGACCTTCTGGTCTTAGGAGGAGCCACACTCTATGGTATTTCTAACGTCTGGGAAGAATACATCATCCGAACTCTGAGCCGAGTGGAATTCCTGGGAATGATTGGTCTCTTTGGAGCATTTTTCAGTGGAATTCAATTAGCTATAATGGAGCATAAGGAACTGTTGAAGGTGCCCTGGGACTGGCAAATAGGACTGCTCTACGTTGGCTTTAGTGCCTGCATGTTTGGTCTCTACAGCTTTATGCCAGTCGTCA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SLC35F1(222553)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU147471EHU016191EHU059011
Gene Information
human ... SLC35F1(222553)
Gene Information
human ... SLC35F2(54733)
Gene Information
human ... SLC35C1(55343)
Gene Information
human ... TRAPPC6B(122553)
esiRNA cDNA target sequence
TCCAGCTCCTGGACTGTTTTGTGATCCCAGTCGTGATTTTGCTCTCCTGGTTCTTCCTGCTGATCCGGTACAAGGCTGTGCATTTCATCGGCATCGTTGTCTGCATCCTGGGAATGGGCTGCATGGTGGGAGCAGATGTGCTTGTGGGAAGACATCAGGGAGCAGGGGAAAATAAGCTGGTAGGGGACCTTCTGGTCTTAGGAGGAGCCACACTCTATGGTATTTCTAACGTCTGGGAAGAATACATCATCCGAACTCTGAGCCGAGTGGAATTCCTGGGAATGATTGGTCTCTTTGGAGCATTTTTCAGTGGAATTCAATTAGCTATAATGGAGCATAAGGAACTGTTGAAGGTGCCCTGGGACTGGCAAATAGGACTGCTCTACGTTGGCTTTAGTGCCTGCATGTTTGGTCTCTACAGCTTTATGCCAGTCGTCA
esiRNA cDNA target sequence
CCTGGCCTGTTTGTTTGTTTGTTTAAAACATTTCTCCATCACTCATTCCAGGTCCCAGAGCAAACTCTCTCTGCTCTCGGAGCCTGTGACACTGGCTATGTGCTCCACAGTTTCAGTCCCAGGTCATACTCTCCAACAGTTTTCAGAGCTCCATATATATGTAGATGCCATCCTTTCTAAAAACTTCTCACGACCTCCTGGAATATTCCTATTGATCTCATTTTATTTAGCATCAGCTCAAGAAACTAAGTCTTAGTGCACAGTATCACAACAAAGAAAAAGCTTTGTTTTTATAACTGGTAAAAACAAGAAAAGATTCTCATCAAAATGAAAATATAAAATTAATCATTTCTCACCAAAGAGTATGCCTGGGAGCCTCCAGCTGTTAAAAGACAATGCTATTACTACTTCTTATCAAAAATCTGTAATGCCCTGTG
esiRNA cDNA target sequence
TGGTGGTCTCCCTCTACTGGGTCACCTCCATCTCCATGGTGTTCCTTAATAAGTACCTGCTGGACAGCCCCTCCCTGCGGCTGGACACCCCCATCTTCGTCACCTTCTACCAGTGCCTGGTGACCACGCTGCTGTGCAAAGGCCTCAGCGCTCTGGCCGCCTGCTGCCCTGGTGCCGTGGACTTCCCCAGCTTGCGCCTGGACCTCAGGGTGGCCCGCAGCGTCCTGCCCCTGTCGGTGGTCTTCATCGGCATGATCACCTTCAATAACCTCTGCCTCAAGTACGTCGGTGTGGCCTTCTACAATGTGGGCCGCTCACTCACCACCGTCTTCAACGTGCTGCTCTCCTACCTGCTGCTCAAGCAGACCACCTCCTTCTATGCCCTGCTCACCTGCGGTATCATCATCGGGGGCTTCTGGCTTGGTGTGGACCAGGAGGGGGCAGAAGGCACCCTGTCGTGGCTGGGCACCGTCTTCGGCGTGCTGGCTAGCCTCTGTGTCTCGCTCA
esiRNA cDNA target sequence
AATAGGGTGCTTCCCTAGCCTAGAGAGGGTGAGTGTTGATTAGATTCTGTGCCAATCATGGTAATTGGCTTACTTGATCATTTGATGGAATCTAGGCTAACGAGACAAAGGAAGTCTGAAGGCTTTGAATAAGAAATTTTCTGTTGCTCTTAACAATTGATACAAGTTAGGGATTTGCCAGCATCCCTCTTCTGCTTCTCAGTGAAGATATGTGATATGGATGTTTGAAGCTAATCTGCAACAGCCTTCTGATGGCCATGAAAGGACAAGTATGGAGATGAAAGCTATCACACTGAGAATAGTGGGATGTAGATAGAAAGCACCTGAATTGTGCTTCTGAATTAACCAATCCAGGAACTGCTTTACCTTTGGACTTTTTGTTATGTGAGATATTCTTTATATTGTTCCATTTGCTTTGGG
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000196376
Ensembl | human accession no.
ENSG00000110660
Ensembl | human accession no.
ENSG00000181830
Ensembl | human accession no.
ENSG00000182400
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_001029858
NCBI accession no.
NM_017515
NCBI accession no.
NM_018389
NCBI accession no.
NM_001079537
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU005281-20UG04061828670253
EHU005281-50UG04061828444823