Przejdź do
E9875
Estrone 3-methyl ether
synthetic (organic), ≥97% (HPLC), Synthetic estrogen, powder
Estrone 3-methyl ether
Synonim(y):
3-Methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
565,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2250,00 zł
1912,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
216-613-3
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Estrone 3-methyl ether, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
sterility
non-sterile
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccc2C3CCC4(C)C(CCC4=O)C3CCc2c1
InChI
1S/C19H24O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-17H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19+/m1/s1
InChI key
BCWWDWHFBMPLFQ-VXNCWWDNSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E7879K1001E8004
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
solubility
chloroform: methanol (1:1): 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ewa Kozłowska et al.
Scientific reports, 9(1), 10734-10734 (2019-07-26)
Estrone, estradiol, ethynylestradiol and estrone 3-methyl ether underwent a biotransformation process in the submerged culture of Isaria fumosorosea KCh J2. Estrone was transformed into seven metabolites, four of which were glycosylated. Estradiol was selectively glycosylated at C-3 and then transformed
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E9875-1G04061833609231
E9875-5G04061833609248
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review