Przejdź do
E8126
Equilin
synthetic (organic), ≥98% (HPLC), 17β-HSD1 inhibitor, powder
Synonim(y):
1,3,5(10),7-Estratetraen-3-ol-17-one, 3-Hydroxy-1,3,5(10),7-estratetraen-17-one, 7-Dehydroestrone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
772,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
207-488-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2624302
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
772,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Equilin,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
inhibition assay: suitable
mp
238-240 °C (lit.)
solubility
chloroform: methanol (1:1): 40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3C(=CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16,19H,2,6-9H2,1H3/t14-,16+,18+/m1/s1
InChI key
WKRLQDKEXYKHJB-HFTRVMKXSA-N
Biochem/physiol Actions
Equilin is the Mare estrogen and is majorly used in multi-estrogen drugs for hormone replacement therapy. It is synthesized in the microsomes of mare placenta. It mediates estrogen receptor β (ERβ) expression resulting in the activation of nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB) which favors monocytes adhesion in atherosclerosis.[1] In vitro equilin inhibits 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (17β-HSD1) that catalyzes the conversion of estrone to 17β-estradiol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E8004K1001E7879
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
inhibition assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
chloroform: methanol (1:1): 40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: methanol (1:1): 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Equilin
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E8126-100MG04061833608623
E8126-1G04061826236536