Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 685,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
242,00 zł
Nazwa produktu
Enalapril maleate salt, powder, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
methanol: ≥50 mg/mL, clear, colorless to yellow
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
SMILES string
C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CCC1)=O)N[C@H](CC(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2.O=C(OO)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C21H30N2O5.C4H4O5/c1-3-28-19(24)14-17(12-11-16-8-5-4-6-9-16)22-15(2)20(25)23-13-7-10-18(23)21(26)27;5-3(6)1-2-4(7)9-8/h4-6,8-9,15,17-18,22H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,26,27);1-2,8H,(H,5,6)/b;2-1-/t15-,17-,18-;/m0./s1
InChI key
UQKQUZOIQFOJOI-KJHLASMFSA-N
General description
Application
- to reduce albumin excretion rate (AER) and glomerular lesions
- to examine the effects of enalapril pre-treatment on myocardial injury
- to investigate its efficacious doses and schedules for mitigation of radiation lung injury[1]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| solubility methanol: ≥50 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
| originator Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S. | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Enalapril maleate salt
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| E6888-1G | 04061826744536 |
| E6888-5G | 04061833604724 |
| E6888-250MG | 04061833604717 |