Przejdź do
E6013
cis-5,8,11-Eicosatrienoic acid methyl ester
~10 mg/mL in methanol, ≥90%
Synonim(y):
Methyl (5Z,8Z,11Z)-5,8,11-eicosatrienoate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H36O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.51
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Quality Level
assay
≥90%
form
liquid
concentration
~10 mg/mL in methanol
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h10-11,13-14,16-17H,3-9,12,15,18-20H2,1-2H3/b11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
AESHPAQQBZWZMS-NWFXIAEYSA-N
Packaging
Packaged under Argon.
Other Notes
Special Handling Instructions: All glassware and stainless steel syringes used for transferring this solutions should be cleaned, avoiding activating solvents such as strong acid, and then rinsed using absolute methanol and air dried. Transfer and removal of samples should be performed in indirect light and under an inert atmosphere, with the bulk kept below 10 °C. Return bulk to freezer storage as soon as possible. Eicosatrienoic acid methyl ester is unstable to oxygen and direct sunlight, therefore, extreme care should be taken in handling this product.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E6013-1MG04061838063694