Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
208-937-9
MDL number:
Assay:
≥93% (HPLC)
Form:
powder
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
16-Epiestriol, ≥93% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: 0.98-1.02 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC12CCC3C(CCc4cc(O)ccc34)C1CC(O)C2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3
InChI key
PROQIPRRNZUXQM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
16-Epiestriol is found naturally in various animals, plants, and fungal yeast. It potentially inhibits the growth of colistins and carbapenem-resistant A. baumannii [1]
16-Epiestriol, an estradiol metabolite, possesses anti-inflammatory properties but no glycogenic properties.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?