Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 447,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 953,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4(CH=CHCH2)2(CH2)8CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.50
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
447,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
plant
Quality Level
assay
≥98%
form
liquid
bp
198 °C/0.08 mmHg (lit.)
application(s)
food and beverages
functional group
carboxylic acid
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10H,2-5,8,11-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-
InChI key
XSXIVVZCUAHUJO-HZJYTTRNSA-N
Packaging
Sealed ampule.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
| assay ≥98% | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥93.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| biological source plant | biological source - | biological source - | biological source synthetic |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) food and beverages |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group - | functional group carboxylic acid |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
M J Steinbeck et al.
Journal of leukocyte biology, 49(4), 360-368 (1991-04-01)
To investigate NADPH-oxidase activation, we studied the effects of free fatty acid (FFA), their uncharged derivatives, and calcium on membrane lipid structure and superoxide anion (O2-) release from intact neutrophils and in cell-free O2(-)-generating systems. This study determined that in
Y Angela Liou et al.
Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids, 80(4), 201-206 (2009-04-10)
High intakes of linoleic acid (LA,18:2n-6) have raised concern due to possible increase in arachidonic acid (ARA, 20:4n-6) synthesis, and inhibition of alpha linolenic acid (ALA, 18:3n-3) desaturation to eicosapentaenoic (EPA, 20:5n-3) and docosahexaenoic acid (DHA, 22:6n-3). In healthy men
V Koshkin et al.
The Journal of biological chemistry, 273(11), 6046-6049 (1998-04-16)
The pre-steady-state phase of the oxygenase reaction of prostaglandin endoperoxide synthase with cis,cis-eicosa-11, 14-dienoic acid has been studied using stopped flow techniques. Because some intermediate forms of prostaglandin endoperoxide synthase are spectrally indistinguishable, the enzyme and substrate transformations were monitored
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| E3127-100MG | 04061833270769 |
| E3127-25MG | 04061833603130 |