Przejdź do
E2661
Estropipate
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
Estropipate, 3-(Sulfooxy)-estra-1,3,5(10)-trien-17-one : piperazine (1:1), Estrone sulfate piperazine salt, Harmogen, Ogen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
573,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22O5S·C4H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.56
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
230-696-3
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 100 to 120°, c = 1 in DMSO
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥24 mg/mL
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CNCCN1.C[C@]23CC[C@H]4[C@@H](CCc5cc(OS(O)(=O)=O)ccc45)[C@@H]2CCC3=O
InChI
1S/C18H22O5S.C4H10N2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;1-2-6-4-3-5-1/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);5-6H,1-4H2/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1
InChI key
HZEQBCVBILBTEP-ZFINNJDLSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Biochem/physiol Actions
Estropipate is the piperazine salt of the estrogen receptor agonist estrone-3-sulfate and a potent, specific inhibitor of the organic anion transporting polypeptide 1B1 (OATP1B1, IC50 = 60 nM).
Estropipate is the piperazine salt of the estrogen receptor agonist estrone-3-sulfate and a potent, specific inhibitor of the organic anion transporting polypeptide 1B1.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1255500BP616SML1405
Estropipate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1255500
Estropipate
Estropipate British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP616
Estropipate
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥24 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to tan
color
-
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Juliana Félix-Silva et al.
PloS one, 9(8), e104952-e104952 (2014-08-16)
Snakebites are a serious public health problem due their high morbi-mortality. The main available specific treatment is the antivenom serum therapy, which has some disadvantages, such as poor neutralization of local effects, risk of immunological reactions, high cost and difficult
Andrea Doni et al.
The Journal of experimental medicine, 212(6), 905-925 (2015-05-13)
Pentraxin 3 (PTX3) is a fluid-phase pattern recognition molecule and a key component of the humoral arm of innate immunity. In four different models of tissue damage in mice, PTX3 deficiency was associated with increased fibrin deposition and persistence, and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E2661-5MG04061833602881
E2661-25MG04061832867151