Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2970,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
225, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
concentration
~1.5 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 4-8 μg using cell lysate of A431 cells
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EGFR(1956)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... EGFR(1956) | Gene Information human ... EGFR(1956) | Gene Information human ... EGFR(1956) | Gene Information human ... EGFR(1956) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone 225, monoclonal | clone 29.1, monoclonal | clone F4, monoclonal | clone 225, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity pig, human, rat, mouse, canine | species reactivity human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?