This product is packaged by weight. The contents of the 5mg package should be fairly precise. However, some packages may be overfilled slightly. Any overfill would be limited to microgram quantities.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 804,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3160,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
804,00 zł
Nazwa produktu
Estrone 3-(β-D-glucuronide) sodium salt,
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ELISA: suitable
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C([O-])=O)ccc24
InChI
1S/C24H30O8.Na/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;/h3,5,10,14-16,18-21,23,26-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+,19+,20-,21+,23-,24+;/m1./s1
InChI key
PBULYLQKWDXDFZ-QHIGSJCSSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) inhibition assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 20 mg/mL, clear, colorless | solubility methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility 0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
E-1752-5mgを購入しました。 実際の内容量は5mgちょうどですか? それとも、5㎎以上入っていると保証されていますか?(例えば5.3㎎入っているとか)