Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2860,00 zł
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
TR.ET.48.5, monoclonal
species reactivity
rat, human, sheep
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:250, radioimmunoassay: 1:25,000, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EDN1(1906)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid |
| clone TR.ET.48.5, monoclonal | clone polyclonal | clone 3B4-1C5, monoclonal | clone K79bB10, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... EDN1(1906) | Gene Information human ... EDN1(1906) | Gene Information human ... EDN2(1907) | Gene Information human ... GCG(2641) |
| species reactivity rat, human, sheep | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity feline, canine, mouse, guinea pig, rat, rabbit, human, pig |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| E166-100UL | 04061838163165 |