Przejdź do
E1641
Epibrassinolide
≥85%
Synonim(y):
22R,23R,24R-2α,3α,22,23-Tetrahydroxy-B-homo-7-oxa-5α-ergostan-6-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
616,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H48O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.68
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352212
MDL number:
Assay:
≥85%
616,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥85%
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])COC(=O)[C@@]4([H])C[C@H](O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H48O6/c1-14(2)15(3)24(31)25(32)16(4)18-7-8-19-17-13-34-26(33)21-11-22(29)23(30)12-28(21,6)20(17)9-10-27(18,19)5/h14-25,29-32H,7-13H2,1-6H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-,22+,23-,24-,25-,27-,28-/m1/s1
InChI key
IXVMHGVQKLDRKH-QHBHMFGVSA-N
Application
Epibrassinolide has been used:
  • in Murashige and Skoog (MS) medium to study the cotyledon and shoot length response of Cappelle-Desprez (rht8) and RIL6 (Rht8) plants towards it
  • in callus-inducing medium for callus induction
  • to induce the expression of the gene leaf inclination 2 (LC2) in rice sampling
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL8055774776F0200000
Withanolide B phyproof® Reference Substance
PHL80557
Withanolide B
assay
≥85%
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?