Przejdź do
E1625
Elastin from bovine neck ligament
powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
741,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
EC Number:
232-701-4
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
bovine neck ligament
741,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine neck ligament
Quality Segment
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1([C@@H](CCC1)C(=O)NC)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C)[C@H](CC)C)C(C)C
InChI
1S/C27H48N6O6/c1-9-17(6)23(32-24(36)19(13-15(2)3)30-18(7)34)26(38)29-14-21(35)31-22(16(4)5)27(39)33-12-10-11-20(33)25(37)28-8/h15-17,19-20,22-23H,9-14H2,1-8H3,(H,28,37)(H,29,38)(H,30,34)(H,31,35)(H,32,36)/t17-,19-,20-,22-,23-/m0/s1
InChI key
DPUYCSDGMSDKKV-MKBYFEBXSA-N
Gene Information
cow ... ELN(280781)
Application
Elastin is a structural protein which has been used in studies of Chronic obstructive pulmonary disease (COPD). It may be used to investigate why there is a lack of repair for these proteins in patients with COPD.
Highly stable and hemocompatible protein now finding use in construction of biomaterials as a result of several strategies for its solubilization.
Biochem/physiol Actions
Protein responsible for the elasticity of many tissues. It is especially important in blood vessels, where it comprises about 50% of the dry tissue weight.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E6527L6385T9145
biological source
bovine neck ligament
biological source
bovine neck ligament
biological source
bovine milk
biological source
bovine thyroid
form
powder
form
salt-free, lyophilized powder
form
powder
form
powder
Gene Information
cow ... ELN(280781)
Gene Information
cow ... ELN(280781)
Gene Information
cow ... LALBA(281894)
Gene Information
cow ... TG(280706)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P04985
UniProt accession no.
P04985
UniProt accession no.
P00711
UniProt accession no.
P01267
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E1625-10G04061833601990
E1625-5G04061833602003
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the density (g/cm^3) of the elastin?
    1 answer
    1. The density of this product has not been determined.
      Helpful?
  2. Hello, I was wondering if you can recommend any procedures for dissolving the powder? I have tried in 0.2M Tris pH8.8 at 10mg/mL, as recommend in literature without success.
    1 answer
    1. This product is tested for solubility at 10mg/mL in 0.2M Tris, pH 8.8, resulting in a turbid solution. A clear solution has not been obtained. A further purified, salt-free version of this material, product E6527, produces a clear to hazy solution in water at 10mg/mL. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate of Analysis for this item:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/e6527#product-documentation