Przejdź do
E1250
Elastase from porcine pancreas
Type I, ≥4.0 units/mg protein
Synonim(y):
Elastase from hog pancreas, Pancreatopeptidase E
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
468,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
846,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
254-453-6
MDL number:
Specific activity:
≥4.0 units/mg protein
Biological source:
Porcine pancreas
Concentration:
0.5-15.0 mg/mL in water
468,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Porcine pancreas
Quality Level
type
Type I
form
suspension
specific activity
≥4.0 units/mg protein
mol wt
25.9 kDa
contains
0.1% thymol
concentration
0.5-15.0 mg/mL in water
foreign activity
trypsin ≤50 BAEE units/mg protein
storage temp.
2-8°C
Application
Elastase from porcine pancreas has been used:
  • to induce abdominal aortic aneurysm (AAA)
  • to study the impact of indoleamine 2-3 dioxygenase 1 (IDO) in mice
  • to digest aortas for aortic smooth muscle cells (SMC) isolation
  • as a positive control of proteolytic digestion
Elastase from porcine pancreas has been used in a study to investigate the design, synthesis and evaluation of biomimetic affinity ligands for elastases. Elastase from porcine pancreas has also been used in a study to investigate the purification and partial characterization of the pancreatic proteolytic enzymes trypsin, chymotrypsin, and elastase.
The enzyme from Sigma has been used in the development of elastase-perfused animal model . This study determined if tobacco exposure could lower the threshold of aortic injury necessary for AAA (abdominal aortic aneurysm) development.[1] It has also been used during the isolation of type II pneumocytes from human lungs.[2]
Biochem/physiol Actions
Elastase hydrolyses elastin, the specific protein of elastic fibers, and digests hemoglobin, casein and fibrin.
Elastase is a single polypeptide chain of 240 amino acid residues and contains four disulfide bridges. The molecular mass is approximately 25.9 kDa. The enzyme is synthesized as an inactive zymogen, proelastase, which is converted to the active form by limited proteolysis at the N-terminal by trypsin. It is a serine protease with broad specificity. It cleaves protein at the carboxyl side of small hydrophobic amino acids such as Ile, Gly, Ala, Ser, Val, and Leu. The enzyme also hydrolyzes amides and esters such as N-Benzoyl-L-alanine methyl ester. The pH optimum is found to be 8.0-8.5. It does not require any activator, but it is inhibited by diisopropyl fluorophosphate, phenylmethanesulfonyl fluoride, α2-macroglobulin, α1-antitrypsin, sulfonyl fluorides and p-dinitrophenyl diethylphosphate and high salt concentrations. It is extensively used in tissue and cell dissociation procedures. Elastase is effective in the isolation of Type II lung cells.
Packaging
Package size based on protein content
Preparation Note
2× crystallized
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of N-succinyl-L-Ala-Ala-Ala-p-nitroanilide per min, pH 8.0 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E0127E0258324682
biological source
Porcine pancreas
biological source
-
biological source
Porcine pancreas
biological source
-
specific activity
≥4.0 units/mg protein
specific activity
≥4.0 units/mg protein
specific activity
≥4.0 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥25 units/mg protein
form
suspension
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
concentration
0.5-15.0 mg/mL in water
concentration
-
concentration
-
concentration
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
25.9 kDa
mol wt
25.9 kDa
mol wt
-
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Test enzymatyczny elastazy (EC 3.4.21.36), ciągłe spektrofotometryczne oznaczanie szybkości.
Liren Duan et al.
Frontiers in physiology, 11, 866-866 (2020-08-09)
Aim: Smoking is a major risk factor for abdominal aortic aneurysm (AAA). Among the components of smoke, nicotine is known to exert pro-atherosclerotic, prothrombotic, and proangiogenic effects on vascular smooth muscle cells (VSMCs). The current study was designed to investigate
Indoleamine 2 3-dioxygenase knockout limits angiotensin II-induced aneurysm in low density lipoprotein receptor-deficient mice fed with high fat diet
Metghalchi S, et al.
PLoS ONE, 13(3), e0193737-e0193737 (2018)
Demetrios Moris et al.
Current vascular pharmacology, 16(2), 168-178 (2017-02-06)
Abdominal aortic aneurysm (AAA) formation is associated with by inflammation and matrix degradation. This study tested the hypothesis that calprotectin, a novel biomarker for inflammation, as well as established biomarkers such as C-reactive protein (CRP) and matrix metalloproteinase- 9 (MMP-9)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E1250-100MG04061833601464
E1250-50MG04061833601495
E1250-25MG04061833601488
E1250-500MG04061832700656
E1250-10MG04061833601471
Questions
  1. What is the difference between Type I and Type IV Elastase?
    1 answer
    1. The major differences between the different types of Elastase are as follows:
      E1250: Type I, aqueous suspension, >4 units/mg protein, <50 units/mg protein Trypsin. Contains Thymol as an antimicrobial, which is toxic to cells.
      E6883: Type IIA, discontinued
      E0127: Type III, lyophilized powder, >4 units/mg protein, <200 units/mg protein Trypsin.
      E0258: Type IV, lyophilized powder, >4 units/mg protein, <50 units/mg protein Trypsin, further purification of E0127.
      E7885: Bioreagent, lyophilized powder, suitability tested for use in cell culture, >4 units/mg protein, <50 units/mg protein Trypsin.
      45125: Lyophilized powder, >6.4 units/mg protein, not tested for Trypsin impurity.