Przejdź do
D9885
DEAE-Dextran hydrochloride
powder
Synonim(y):
Diethylaminoethyl-dextran hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
358,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
form
powder
extent of labeling
~3.2% nitrogen
useful pH range
4.0 - 6.0
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
Application
DEAE-Dextran 500, a polycationic stabilizing molecule and transfection reagent, is used in the development of sustained release protein delivery and nucleic acid transfection systems. DEAE-Dextran 500 may be used for cell immobilization in biosensors.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Dextrans for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D166230461D3759
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
-
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
useful pH range
4.0 - 6.0
useful pH range
-
useful pH range
-
useful pH range
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DEAE-Dextran hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Explore how carbohydrates function as excipients and carriers in drug delivery, with insights into mechanisms, case studies, and future trends.
Discover the role of carbohydrates in drug delivery, from solubility and stability improvement to advanced controlled-release systems.
Powiązane treści
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D9885-50G04061833033265
D9885-100G04061833591277
D9885-10G04061833591284
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the molecular weight of D9885? Or any of your other DEAE dextrans? Thanks from TomX
    1 answer
    1. As listed in the DESCRIPTION section of the Product Detail Page, the molecular weight of this product is approximately 500 kDa.