Przejdź do
D9815
Doxazosin mesylate
≥97% (HPLC), powder
Synonim(y):
1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[4-(1,4-benzodioxan-2-yl)carpiperazin-1-yl)]-6,7-dimethoxyquinazoline mesylate, Doxazosin methanesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25N5O5 · CH3SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
547.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
SMILES string
CS(O)(=O)=O.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5ccccc5O4
InChI
1S/C23H25N5O5.CH4O3S/c1-30-18-11-14-15(12-19(18)31-2)25-23(26-21(14)24)28-9-7-27(8-10-28)22(29)20-13-32-16-5-3-4-6-17(16)33-20;1-5(2,3)4/h3-6,11-12,20H,7-10,13H2,1-2H3,(H2,24,25,26);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
VJECBOKJABCYMF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
α1-adrenoceptor antagonist; relaxes smooth muscles of the prostate
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2174SML2621SML0926
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
color
white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
rat ... Adra1a(29412), Adra1b(24173), Adra1d(29413)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Doxazosin mesylate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D9815-50MG04061833591222
D9815-250MG04061832090573