Przejdź do
D9135
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycerol
≥99%
Synonim(y):
(S)-1,2-Dipalmitin, (S)-Glycerol 1,2-dipalmitate, 1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycerol, DG(16:0/16:0/0:0), Hexadecanoic acid 1,1′-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] ester, NSC 269964
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
626,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H68O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.91
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
250-131-4
Beilstein/REAXYS Number:
1730209
MDL number:
626,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
Porcine pancreas, bovine skin
assay
≥99%
form
powder
impurities
1,3-isomer, essentially free
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3/t33-/m0/s1
InChI key
JEJLGIQLPYYGEE-XIFFEERXSA-N
Preparation Note
Prepared by a modification of the procedure of Sowdon, J.C. and Fisher, H.O.l., J. Am. Chem. Soc., 63, 3244 (1941).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)