Przejdź do
D8054
Nunclon® cell culture dishes
diam. × H 60 mm × 15 mm
Synonim(y):
cell culture dish, cell culture plate, cell culture plates, petri dishes, Nunc 150326
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 case
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121812
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32190102
Material:
polystyrene dishes with lids, round
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Binding type:
Nunclon Delta surface
Manufacturer/tradename:
Nunc 150288
Packaging:
case of 400 ea
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene dishes with lids, round
description
round
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
lid
packaging
case of 400 ea
manufacturer/tradename
Nunc 150288
diam. × H
60 mm × 15 mm
dish capacity
5 mL
dish diam.
60 mm
surface area
21.5 cm^2
binding type
Nunclon Delta surface
General description
With wide selections in size and style these cell culture dishes suit a multitude of experimental needs in your cell culture routine. Perform a variety of applications in dishes with the Nunclon® Delta surface treatment that promotes maximum adhesion for a broad range of cell types.
non-vented
Features and Benefits
  • Top and bottom stacking rings for easier handling and more stable stacking
  • Sterile and non-pyrogenic
  • Available with or without air vents for gas exchange
  • 2 x 2 mm grid for cloning experiments and determination of plating efficiency
Legal Information
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D8679P7866Z755923
material
polystyrene dishes with lids, round
material
square
material
polystyrene dishes with lids, round
material
polystyrene dishes with lids, round
manufacturer/tradename
Nunc 150288
manufacturer/tradename
Nunc 166508
manufacturer/tradename
Nunc 150288
manufacturer/tradename
Nunc 150350
feature
lid
feature
lid
feature
lid vented
feature
lid
binding type
Nunclon Delta surface
binding type
Nunclon Delta surface
binding type
non-treated surface
binding type
Nunclon Delta surface
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
surface area
21.5 cm^2
surface area
-
surface area
-
surface area
56.7 cm^2
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D8054-1CS04061834374152