Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2260,00 zł
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-Dystrophin antibody produced in mouse, clone MANDRA1, ascites fluid
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
MANDRA1, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
rat, human, mouse, fish
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:100 using freshly dissected and frozen human or animal muscle tissue., microarray: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DMD(1756)
mouse ... Dmd(13405)
rat ... Dmd(24907)
General description
Immunogen
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... DMD(1756) | Gene Information human ... DMD(1756) | Gene Information human ... DMD(1756) | Gene Information human ... NCAM1(4684), NCAM2(4685) |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - | conjugate unconjugated |
| species reactivity rat, human, mouse, fish | species reactivity zebrafish, rat, mouse, human | species reactivity porcine, rabbit, mouse, rat, human | species reactivity rat, human |
| clone MANDRA1, monoclonal | clone MANDRA1, monoclonal | clone MANDYS8, monoclonal | clone NCAM-0B11, monoclonal |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form ascites fluid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoclonal Anti-Dystrophin antibody produced in mouse
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D8043-.2ML | 04061837720192 |
| D8043-.5ML | 04061837720208 |