Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1730,00 zł
description
non-ionic
Quality Level
assay
≥98% (GC)
form
powder
mol wt
348.47 g/mol
technique(s)
protein quantification: suitable
CMC
0.13
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H36O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-18-17(22)16(21)15(20)14(13-19)24-18/h14-22H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
InChI key
PYIDGJJWBIBVIA-UYTYNIKBSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥99% (HPLC and GC) | assay ≥98% (GC) |
| technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) protein purification: suitable, protein quantification: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt 348.47 g/mol | mol wt 320.42 g/mol | mol wt - | mol wt micellar avg mol wt 25,000 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D8035-5G | 04061832888521 |
| D8035-1G | 04061833589113 |