Przejdź do
D7816
1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-glutaric acid 6′-methylresorufin ester
lipase substrate, solid
Synonim(y):
Chromogenic lipase substrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
Informacje o tej pozycji
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
2520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-glutaric acid 6′-methylresorufin ester, lipase substrate
Quality Segment
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCC(COC(=O)CCCC(=O)Oc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1C)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H69NO8/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-31-50-34-38(51-32-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)35-52-43(48)25-24-26-44(49)53-41-30-29-40-45(36(41)3)54-42-33-37(47)27-28-39(42)46-40/h27-30,33,38H,4-26,31-32,34-35H2,1-3H3
InChI key
JEGLJLCZRAWOBI-UHFFFAOYSA-N
Application
Chromogenic substrate for lipase
Biochem/physiol Actions
1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-glutaric acid 6′-methylresorufin ester (DGGR) is more pancreas-specific. Hence the DGGR lipase assay may be preferred as a substitute to spec cPL in diagnostic cases with suspected pancreatitis.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Do you have informatoin on the molar extinction coefficient of 1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-glutaric acid 6′-methylresorufin ester? Thanks
    1 answer
    1. This product does not absorb strongly in the visible spectrum. The extinction coefficient has not been measured. Note that Resorufin sodium salt has a molar extinction coefficient of 73,000 in 0.1 M Tris-HCl buffer, pH 8.0, containing 0.1 M NaCl. This value is likely quite similar to that of the hydrolysis product of D7816, which would be 6-Methylresorufin sodium salt.