Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 743,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2050,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
743,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
red to deep red
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(C(O)=O)c-2c(n1)C(=O)C(=O)c3cc([nH]c-23)C(O)=O
InChI
1S/C14H6N2O8/c17-10-4-2-6(14(23)24)15-8(4)7-3(12(19)20)1-5(13(21)22)16-9(7)11(10)18/h1-2,15H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
MMXZSJMASHPLLR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a component of nanocurcumin formulation (NCF), to study its therapeutic effect on ameliorate hypoxia-induced stress in hypertrophied cardiomyocytes
- as a standard in fluorescence analysis
- to test its efficiency in suppressing restrained oxidative stress and hepatic fibrogenesis in mouse models[2]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| biological source synthetic | biological source fermentation/recombinant | biological source - | biological source - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color red to deep red | color red-brown to deep orange, red-brown to deep red-brown | color white to light brown | color light yellow to light brown |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?