Przejdź do
D7409
2′,3′-Dideoxyguanosine 5′-triphosphate sodium salt
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
ddGTP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3080,00 zł
2618,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N5O12P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
491.18
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Solubility:
water: 5 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
2618,00 zł
Cena katalogowa3080,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].OP([O-])(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC(=N)Nc23
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na/c11-10-13-8-7(9(16)14-10)12-4-15(8)6-2-1-5(25-6)3-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;/h4-6H,1-3H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,17,18,19)(H3,11,13,14,16);/q;+1/p-1/t5-,6+;/m0./s1
InChI key
XCOBCPBPAINELA-RIHPBJNCSA-M
Gene Information
human ... HRAS(3265)
Application
2′,3′-Dideoxyguanosine 5′-triphosphate (ddGTP) is use as a chain terminator inhibitor and a inhibitor of telomerase(s).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D9250D9500D4010
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Gene Information
human ... HRAS(3265)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Li et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(17), 9491-9496 (1999-08-18)
The Taq DNA polymerase is the most commonly used enzyme in DNA sequencing. However, all versions of Taq polymerase are deficient in two respects: (i) these enzymes incorporate each of the four dideoxynucleoside 5' triphosphates (ddNTPs) at widely different rates
C Strahl et al.
Molecular and cellular biology, 16(1), 53-65 (1996-01-01)
The ribonucleoprotein telomerase, a specialized cellular reverse transcriptase, synthesizes one strand of the telomeric DNA of eukaryotes. We analyzed telomere maintenance in two immortalized human cell lines: the B-cell line JY616 and the T-cell line Jurkat E6-1, and determined whether
A Bart et al.
Nucleic acids research, 33(14), e124-e124 (2005-08-11)
The identification of methylated sites on bacterial genomic DNA would be a useful tool to study the major roles of DNA methylation in prokaryotes: distinction of self and nonself DNA, direction of post-replicative mismatch repair, control of DNA replication and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D7409-2MG04061833588529