Przejdź do
D6250
2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate sodium salt
Sigma Grade, ≥96% (HPLC)
Synonim(y):
2′-Deoxyadenylic acid, dAMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N5O6P · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.22 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Sigma Grade
assay
≥96% (HPLC), ≥96% (spectrophotometric assay)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H14N5O6P.2Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(21-7)2-20-22(17,18)19;;/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7+;;/m0../s1
InChI key
SNYHHRDGEJPLGT-OJSHLMAWSA-L
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sachie Shibayama et al.
Journal of chromatography. A, 1406, 210-214 (2015-07-05)
We have developed a highly sensitive method for the analysis of deoxynucleotide monophosphates (dNMPs), which involves the use of liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS) and a new metal-free column. The new column solves the problem that the phosphate group in dNMPs