Przejdź do
D5042
123 bp DNA Ladder
for DNA electrophoresis
Synonim(y):
DNA Ladder for DNA electrophoresis, DNA marker
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
1360,00 zł
250 μg
Przewidywany termin wysyłki07 lipca 2026zSchnelldorf Distribution
1720,00 zł
1462,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105335
1360,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
usage
100 uses (0.1 mg size), 250 uses (250 μg size)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
Application
123 bp DNA Ladder has been used as a size marker in random amplified polymorphic DNA-polymerase chain reaction (PCR) analysis. It has also been used as a molecular marker in gel electrophoresis.[1]
Other Notes
Contains 35 fragments, 123 - 4182 bp
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 1.5%.
Sigma′s 123 bp DNA Ladder is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 7.5), 50 mM NaCl, and 0.1 mM EDTA.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Markery do elektroforezy żelowej pomagają określić rozmiar DNA, fragmentów PCR i RNA, dobrze barwiąc się popularnymi barwnikami kwasów nukleinowych.
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.
Zobacz wszystkie artykuły
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D5042-.1MG04061838255181
D5042-100UG04055977220308
D5042-250UG04061835572717