Przejdź do
D5018
3,4-Dehydro-L-proline methyl ester hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.60
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)C1NCC=C1
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5;/h2-3,5,7H,4H2,1H3;1H
InChI key
LDWTUXKKNIHFQG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
3,4-Dehydro-L-proline methyl ester is C-terminal blocked 3,4-Dehydro-L-proline (3,4-DHP). 3,4-Dehydro-L-proline is used as a substrate and inhibitor of various enzymes. 3,4-Dehydro-L-proline may be used to inhibit extensin biosynthesis. 3,4-Dehydro-L-proline is a alternate substrate of the amino acid oxidase, NikD. 3,4-Dehydro-L-proline inhibits collagen secretion by chondorcytes.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)